Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 500
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
5 de cada: 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
100/paq.
100/paquete
25/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
Proporciona un sencillo procedimiento de concentración en un solo paso.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 500 son dispositivos de ultrafiltración desechables para la concentración de muestras biológicas con volúmenes iniciales de hasta 500 μl.Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
- El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la membrana el ensuciamiento de la membrana y proporciona concentraciones de alta velocidad
- Las recuperaciones concentradas de >90 % pueden alcanzarse en menos de 30 minutos
- El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
- Compatibilidad universal con rotores: Se puede utilizar en rotores de ángulo fijo que acepten tubos para centrífuga de 2,2 ml
- Membranas de PES de flujo alto para una concentración ultrarrápida
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Carcasa transparente con graduación de volumen para facilitar la lectura/monitorización
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Volumen de muestra | 500 mL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Área de filtración | 64,5m m2 |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Cantidad | 25/paq. |
| Mostrar más |