Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 500
Código de producto. 10727632 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
5 de cada: 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
100/paq.
100/paquete
25/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
10727632 1000 kDa 25/paq. paquete de 25
10019460 10 kDa 25/paq. paquete de 25
10719001 5 kDa 100/paq. 100 PCS
10029510 5 kDa 25/paq. 25 PCS
10125580 10 kDa 100/paq. paquete de 100
10681842 30 kDa 25/paq. 25 PCS
10029470 50 kDa 25/paq. 25 PCS
10375361 100 kDa 25/paq. 25 PCS
10459512 50 kDa 100/paq. 100 PCS
10073930 30 kDa 100/paq. 100 PCS
10499701 300 kDa 25/paq. paquete de 25
10223621 100 kDa 100/paq. paquete de 100
10767052 300 kDa 100/paq. 100 PCS
10174281 1000 kDa 100/paquete 100 PCS
10184281 0,2 μm 25/paq. 25 PCS
10658961 0,2 μm 100/paq. 100 PCS
10440282 3 kDa 25/paq. 25 PCS
10488742 5 de cada: 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da 25/paq. paquete de 25
10689151 3 kDa 100/paq. paquete de 100
19 options
Código de producto. 10727632
Marca: Sartorius VS0161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona un procedimiento sencillo de un solo paso. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 500 son dispositivos de ultrafiltración desechables para la concentración de muestras biológicas con volúmenes de inicio de hasta 500 μl. Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
Proporciona un sencillo procedimiento de concentración en un solo paso.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 500 son dispositivos de ultrafiltración desechables para la concentración de muestras biológicas con volúmenes iniciales de hasta 500 μl.Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
  • El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la membrana el ensuciamiento de la membrana y proporciona concentraciones de alta velocidad
  • Las recuperaciones concentradas > 90 % pueden alcanzarse en menos de 30 minutos
  • El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
  • Compatibilidad universal con rotores: Se puede utilizar en rotores de ángulo fijo que acepten tubos para centrífuga de 2,2 ml
  • Membranas de PES de flujo alto para una concentración ultrarrápida
  • Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
  • Carcasa transparente con graduación de volumen para facilitar la lectura/monitorización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) PES
MWCO 1000 kDa
Volumen de muestra 500 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 64,5m m2
Material de la carcasa Policarbonato
Cantidad 25/paq.
Tipo Concentrador centrífugo
Volumen (métrico) 500 μl
Longitud (métrico) 50 mm