Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivaspin™ 2: Membrana de PES
Combina alta velocidad con excelente recuperación de retención para la concentración de soluciones muy diluidas. Los concentradores de centrífuga Sartorius Vivaspin™ 2: Las membranas de PES incluyen dos membranas verticales, áreas de superficie interna pequeñas y cámaras de canal delgado. Disponibles en una amplia gama de MWCO y cantidades de envases.
Marca:  Sartorius VS0241
Detalles adicionales : Peso : 0.37800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10596651
  • 232.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Combina alta velocidad con una recuperación superior de retentato para concentrar soluciones muy diluidas.Concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 2:La membrana de PES presenta membranas verticales gemelas, pequeñas áreas de superficie interna y cámaras de canal delgado.Disponible en una gama de MWCO y cantidades de embalaje.
Los concentradores Vivaspin son dispositivos de ultrafiltración desechables para concentrar muestras biológicas. Vivaspin 2 está diseñado para su uso con muestras de 500 μl a 2 ml en rotores que aceptan tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño exclusivo proporciona concentraciones de alta velocidad para soluciones incluso cargadas de partículas y recuperación de concentrado casi total.
Membranas verticales dobles y diseño óptimo para una concentración rápida y segura
  • Diseño de membrana vertical doble patentado para velocidades de procesamiento ultrarrápidas
  • En un solo centrifugado, los volúmenes de solución de hasta 4 ml se pueden concentrar hasta 30 veces en un tiempo de 5 a 30 minutos
  • La cámara de filtración de canal delgado minimiza la contaminación de la membrana y aumenta la velocidad de filtración
  • El bolsillo de tope muerto integrado en el fondo elimina el riesgo de la filtración de la muestra a la sequedad
  • Las membranas de PES de flujo alto presentan una unión de proteínas muy baja y baja extraíbles
Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y recuperación de muestras
  • Superficie interna baja y área de membrana para obtener recuperaciones superiores de soluciones muy diluidas
  • Dos métodos para la recuperación fácil del concentrado:
    • Pipetee directamente el concentrado desde el bolsillo del tope muerto el concentrador
    • Invierta el giro del concentrado en el tapón de recuperación, que puede sellarse para su almacenamiento
    • Ambos métodos proporcionan una recuperación casi total del concentrado superior al 90 %
  • Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 8 µl volumen sin salida
  • Compatibilidad universal con rotores basculantes o rotores de ángulo fijo aptos para tubos para centrífuga de 15 ml
Especificaciones
Especificaciones
100000 Da
Aplicaciones de concentración, desalinización y tampón
Rotor basculante 4,000 x g
rotor de ángulo fijo: 9,000 x g (3 - 50 kDa MWCO); 12.000 x g (100 kDa+ MWCO)
2 ml (rotor de ángulo fijo); 3 ml (rotor basculante)
17,8 mm
Poliestersulfona (PES)
1,3 cm2
Policarbonato
25/paq.
126 mm