Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivaspin™ 2: Membrana de PES
BIOPHARMA
Código de producto. 11730726 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
5000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
25/paq. (Paquete de inicio) 5 Ea.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Tamaño de poro:
0,2 μm
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize Tamaño de poro
11730726 300 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10384931 5 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10083930 10 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10243281 30 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10191321 10 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10527251 5 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10551351 30 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10009450 50 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10561351 50 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10596651 100 kDa 25/paq. 25 PCS -
10245471 100 kDa 100/paq. paquete de 100 -
11748813 300 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10609541 1000 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10708402 1000 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10153711 - 25/paq. 25 PCS 0,2 μm
10357791 3 kDa 25/paq. 25 PCS -
10062741 - 100/paq. paquete de 100 0,2 μm
10302412 3 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10019780 5000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da 25/paq. (Paquete de inicio) 5 Ea. paquete de 25 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 11730726 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VS0252
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combina alta velocidad con excelente recuperación de retención para la concentración de soluciones muy diluidas. Los concentradores de centrífuga Sartorius Vivaspin™ 2: Las membranas de PES incluyen dos membranas verticales, áreas de superficie interna pequeñas y cámaras de canal delgado. Disponibles en una amplia gama de MWCO y cantidades de envases.
Combina alta velocidad con una recuperación superior de retentato para concentrar soluciones muy diluidas. Concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 2: La membrana de PES presenta membranas verticales gemelas, pequeñas áreas de superficie interna y cámaras de canal delgado. Disponible en una gama de MWCO y cantidades de embalaje.
Los concentradores Vivaspin son dispositivos de ultrafiltración desechables para concentrar muestras biológicas. Vivaspin 2 está diseñado para su uso con muestras de 500 μl a 2 ml en rotores que aceptan tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño exclusivo proporciona concentraciones de alta velocidad para soluciones incluso cargadas de partículas y recuperación de concentrado casi total.
Membranas verticales dobles y diseño óptimo para una concentración rápida y segura
  • Diseño de membrana vertical doble patentado para velocidades de procesamiento ultrarrápidas
  • En un solo centrifugado, los volúmenes de solución de hasta 4 ml se pueden concentrar hasta 30 veces en un tiempo de 5 a 30 minutos
  • La cámara de filtración de canal delgado minimiza la contaminación de la membrana y aumenta la velocidad de filtración
  • El bolsillo de tope muerto integrado en el fondo elimina el riesgo de la filtración de la muestra a la sequedad
  • Las membranas de PES de flujo alto presentan una unión de proteínas muy baja y baja extraíbles
Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y recuperación de muestras
  • Superficie interna baja y área de membrana para obtener recuperaciones superiores de soluciones muy diluidas
  • Dos métodos para la recuperación fácil del concentrado:
    • Pipetee directamente el concentrado desde el bolsillo del tope muerto el concentrador
    • Invierta el giro del concentrado en el tapón de recuperación, que puede sellarse para su almacenamiento
    • Ambos métodos proporcionan una recuperación casi total del concentrado superior al 90 %
  • Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 8 µl volumen sin salida
  • Compatibilidad universal con rotores basculantes o rotores de ángulo fijo aptos para tubos para centrífuga de 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) PES
MWCO 300 kDa
Volumen de muestra Up to 3 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 1,3 cm2
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de concentración, desalinización y tampón
Material de la carcasa Policarbonato
Fuerza máx. Rotor basculante 4,000 x g
rotor de ángulo fijo: 9,000 x g (3 - 50 kDa MWCO); 12.000 x g (100 kDa+ MWCO)
Cantidad 100/paq.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volumen (métrico) 2 ml (rotor de ángulo fijo); 3 ml (rotor basculante)
Longitud (métrico) 126 mm
Anchura (métrico) 17,8 mm