Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivaspin™ 2: Membrana de PES
BIOPHARMA
Código de producto. 10302412 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
5000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
25/paq. (Paquete de inicio) 5 Ea.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Tamaño de poro:
0,2 μm
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize Tamaño de poro
10302412 3 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10384931 5 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10083930 10 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10243281 30 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10191321 10 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10527251 5 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10551351 30 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10009450 50 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10561351 50 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10596651 100 kDa 25/paq. 25 PCS -
10245471 100 kDa 100/paq. paquete de 100 -
11748813 300 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10609541 1000 kDa 100/paq. paquete de 100 -
11730726 300 kDa 100/paq. paquete de 100 -
10708402 1000 kDa 25/paq. paquete de 25 -
10153711 - 25/paq. 25 PCS 0,2 μm
10357791 3 kDa 25/paq. 25 PCS -
10062741 - 100/paq. paquete de 100 0,2 μm
10019780 5000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da 25/paq. (Paquete de inicio) 5 Ea. paquete de 25 -
19 options
Código de producto. 10302412
Marca: Sartorius VS0292
Combina alta velocidad con excelente recuperación de retención para la concentración de soluciones muy diluidas. Los concentradores de centrífuga Sartorius Vivaspin™ 2: Las membranas de PES incluyen dos membranas verticales, áreas de superficie interna pequeñas y cámaras de canal delgado. Disponibles en una amplia gama de MWCO y cantidades de envases.
Combina alta velocidad con una recuperación superior de retentato para concentrar soluciones muy diluidas. Concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 2: La membrana de PES presenta membranas verticales gemelas, pequeñas áreas de superficie interna y cámaras de canal delgado. Disponible en una gama de MWCO y cantidades de embalaje.
Los concentradores Vivaspin son dispositivos de ultrafiltración desechables para concentrar muestras biológicas. Vivaspin 2 está diseñado para su uso con muestras de 500 μl a 2 ml en rotores que aceptan tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño exclusivo proporciona concentraciones de alta velocidad para soluciones incluso cargadas de partículas y recuperación de concentrado casi total.
Membranas verticales dobles y diseño óptimo para una concentración rápida y segura
  • Diseño de membrana vertical doble patentado para velocidades de procesamiento ultrarrápidas
  • En un solo centrifugado, los volúmenes de solución de hasta 4 ml se pueden concentrar hasta 30 veces en un tiempo de 5 a 30 minutos
  • La cámara de filtración de canal delgado minimiza la contaminación de la membrana y aumenta la velocidad de filtración
  • El bolsillo de tope muerto integrado en el fondo elimina el riesgo de la filtración de la muestra a la sequedad
  • Las membranas de PES de flujo alto presentan una unión de proteínas muy baja y baja extraíbles
Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y recuperación de muestras
  • Superficie interna baja y área de membrana para obtener recuperaciones superiores de soluciones muy diluidas
  • Dos métodos para la recuperación fácil del concentrado:
    • Pipetee directamente el concentrado desde el bolsillo del tope muerto el concentrador
    • Invierta el giro del concentrado en el tapón de recuperación, que puede sellarse para su almacenamiento
    • Ambos métodos proporcionan una recuperación casi total del concentrado superior al 90 %
  • Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 8 µl volumen sin salida
  • Compatibilidad universal con rotores basculantes o rotores de ángulo fijo aptos para tubos para centrífuga de 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) PES
MWCO 3 kDa
Volumen de muestra Up to 3 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 1,3 cm2
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de concentración, desalinización y tampón
Material de la carcasa Policarbonato
Fuerza máx. Rotor basculante 4,000 x g
rotor de ángulo fijo: 9,000 x g (3 - 50 kDa MWCO); 12.000 x g (100 kDa+ MWCO)
Cantidad 100/paq.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volumen (métrico) 2 ml (rotor de ángulo fijo); 3 ml (rotor basculante)
Longitud (métrico) 126 mm
Anchura (métrico) 17,8 mm