Descripción
Combina alta velocidad con una recuperación superior de retentato para concentrar soluciones muy diluidas. Concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 2: La membrana de PES presenta membranas verticales gemelas, pequeñas áreas de superficie interna y cámaras de canal delgado. Disponible en una gama de MWCO y cantidades de embalaje.
Membranas verticales dobles y diseño óptimo para una concentración rápida y segura
- Diseño de membrana vertical doble patentado para velocidades de procesamiento ultrarrápidas
- En un solo centrifugado, los volúmenes de solución de hasta 4 ml se pueden concentrar hasta 30 veces en un tiempo de 5 a 30 minutos
- La cámara de filtración de canal delgado minimiza la contaminación de la membrana y aumenta la velocidad de filtración
- El bolsillo de tope muerto integrado en el fondo elimina el riesgo de la filtración de la muestra a la sequedad
- Las membranas de PES de flujo alto presentan una unión de proteínas muy baja y baja extraíbles
- Superficie interna baja y área de membrana para obtener recuperaciones superiores de soluciones muy diluidas
- Dos métodos para la recuperación fácil del concentrado:
- Pipetee directamente el concentrado desde el bolsillo del tope muerto el concentrador
- Invierta el giro del concentrado en el tapón de recuperación, que puede sellarse para su almacenamiento
- Ambos métodos proporcionan una recuperación casi total del concentrado superior al 90 %
- Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 8 µl volumen sin salida
- Compatibilidad universal con rotores basculantes o rotores de ángulo fijo aptos para tubos para centrífuga de 15 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 5000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da |
| Volumen de muestra | Up to 3 mL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Área de filtración | 1,3 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de concentración, desalinización y tampón |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Mostrar más |