Learn More
Sartorius™ Concentrador centrífugo Vivaspin™ 2 con Hydrosart™ Membrana de celulosa regenerada (RC)
BIOPHARMA
Código de producto. 11768813 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
11768813 5 kDa 25/paq. paquete de 25
11778813 10 kDa 25/paq. 25 PCS
11770726 10 kDa 100/paq. paquete de 100
11780726 5 kDa 100/paq. paquete de 100
11788813 30 kDa 25/paq. paquete de 25
11877493 2 kDa 25/paq. 25 PCS
11700736 2 kDa 100/paq. paquete de 100
11790726 30 kDa 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11768813 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor VS02H11
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los concentradores centrífugos Vivaspin™ 2 son unidades de ultrafiltración desechables para la concentración de macromoléculas. Con una amplia gama de valores de corte de peso molecular (MWCO) y materiales de membrana, son adecuados para diversos sustratos, como proteínas, virus, ácidos nucleicos y nanopartículas.
Los concentradores Vivaspin son dispositivos de ultrafiltración desechables para concentrar muestras biológicas. Vivaspin 2 se ha diseñado para su uso con muestras de 500 μl a 4 ml y se puede utilizar con rotores de cestillo basculante o de ángulo fijo que acepten tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño de membrana vertical patentado de Vivaspin y la cámara de filtración de canal delgado (US 5.647.990) minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones a altas velocidades para soluciones repletas de partículas uniformes. Vivaspin 2 combina la velocidad de los productos Vivaspin con una baja superficie interna y área de membrana para alcanzar recuperaciones extraordinarias a partir de soluciones muy diluidas. Vivaspin 2 ofrece flexibilidad para la optimización de procesos. Con Vivaspin 2, se puede pipetear directamente el concentrado desde la cámara de punto muerto (integrada en la parte inferior del concentrador) o invertir la centrifugación del concentrado hacia el tapón de recuperación (que se puede sellar para almacenamiento); ambos métodos permiten recuperaciones de concentrados casi totales.
  • Alta recuperación de retentato mayor del 90 %
  • Diseño de membrana vertical para una concentración ultrarrápida
  • Compatibilidad de rotor universal
  • Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
  • Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
  • Centrifugación inversa opcional para recuperación de concentrado
  • Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Tipo de filtro Filtro de membrana
Para utilizar con (equipo) Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml)
Material (membrana) Hydrosart
MWCO 5 kDa
Volumen de muestra Up to 3 mL
Esterilidad No estéril
Cantidad 25/paq.
Tipo Concentrador centrífugo
Volumen (métrico) 3 mL
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 126 mm