Descripción
Las columnas de centrifugación Vivapure IEX hacen que la purificación de proteínas sea tan fácil como la filtración. Los dispositivos están listos para su uso y no corren el riesgo de que se sequen. Para muchas aplicaciones de purificación de proteínas, pueden sustituir la cromatografía de columnas tediosa y que requiere mucho tiempo. El protocolo rápido 1-2-3 unión-lavado-elución se presta especialmente a las aplicaciones de cribado, donde muchas muestras diferentes se procesan en paralelo.
- Columnas de centrifugado rápido
- Fáciles y listas para su uso
- Ideal para procesamiento paralelo
- Preparación de la muestra anterior a 1-D o 2-D página
- Exploración de purificación de una proteína desconocida
- Eliminación de endotoxinas de anticuerpos monoclonales
- Preparación de la moiedad de la hemo a partir de la proteína que contiene la hemo para análisis funcional
- Pulido de proteínas etiquetadas con His
- Purificación general de proteínas
- Eliminación de detergentes de soluciones de proteínas
- Purificación de anticuerpos de suero, ascitis o sobrenadante de cultivo tisular
- Establecer un protocolo de purificación/prepurificación para una proteína dada
- Preparación de muestras para HPLC/FPLC
- Purificación de proteínas ligadas a membrana
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 240 μl |
| Capacidad (métrico) | 0,4 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de poro | 3-5 μm |
| Tipo de soporte | Celulosa regenerada estabilizada |
| Cantidad | 24/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Fraccionamiento de muestras, exploración de condiciones de purificación a pequeña escala |
| Tipo | Columna de centrifugación de intercambio iónico |
| Volumen de muestra | 24 x 0.5 mL |
| Tipo de ligando | Sulfonic Acid |
| Mostrar más |