Learn More
Sartorius Vivapure™ miniprep A / G spin columns
Código de producto. 10246694 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
16/Paq.
Cada uno
Paquete de 2
Paquete de 48
Tipo:
Columna de centrifugación
Columnas de centrifugación Miniprep
Matriz:
Resina de proteína A
Resina de proteína G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tipo Matriz unitSize
10246694 Cada uno Columnas de centrifugación Miniprep Resina de proteína A cada uno
11715056 Paquete de 48 Columna de centrifugación Resina de proteína A cada uno
11724059 16/Paq. Columna de centrifugación Resina de proteína A cada uno
11750845 Paquete de 48 Columna de centrifugación Resina de proteína G cada uno
11725056 Cada uno Columnas de centrifugación Miniprep Resina de proteína G cada uno
11760845 16/Paq. Columna de centrifugación Resina de proteína G cada uno
11770845 Paquete de 2 Columnas de centrifugación Miniprep Resina de proteína A cada uno
11780845 Paquete de 2 Columnas de centrifugación Miniprep Resina de proteína G cada uno
8 options
Código de producto. 10246694
Marca: Sartorius VSARABUFPK
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Centrifugal units with Protein A or Protein G resin for fast affinity purification of antibodies from small samples up to 0.65 ml.
Vivapure miniprep and spin columns are pre-packed centrifugal devices for purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum, ascites and cell culture supernatants. The rapid 1-2-3 bind-wash-elute protocol especially lends itself to screening applications, where many samples are processed in parallel. Vivapure miniprep & spin columns can conveniently be used in a centrifuge with swing-out rotor for standard 2.2 ml tubes. Binding capacity is about 1 mg IgG per unit. The low hold-up volume ensures high solute recovery with minimal loss by non-specific adsorption. Vivapure miniprep and spin columns can be re-used three times and are available as complete kits including buffers or as bulk packs.They are an attractive alternative to lengthy chromatographic methods such as FPLC. For larger volumes, the Vivapure Maxiprep kit is also availablity.
  • Spin column based kit
  • Devices are ready to use
  • Rapid purification with high yields
  • Parallel processing
  • Cost effective through re-use option
  • Starter kits available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Matriz Resina de proteína A
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies from Serum, ascites and cell culture supernatants
Tipo Columnas de centrifugación Miniprep
Suficiente para 4 Maxi or 48 miniprep Protein A and G spin column