Descripción
Vivapure™ LentiSELECT 1000 es un kit accionado por bomba para la purificación de lentivirus pseudotipado VSV-G. El protocolo rápido de 6 horas da como resultado una recuperación de 4–5 × 109 de partículas infecciosas por ml (volumen total de 2 ml) a partir de 1000 ml de sobrenadante de cultivo celular.
Este kit se debe utilizar con una bomba de laboratorio y contiene todos los tampones y dispositivos de ultrafiltración necesarios para una comodidad óptima. El método tradicional de ultracentrifugación que consume mucho tiempo se sustituye por este rápido y sencillo kit Vivapure LentiSELECT 1000 Vivapure
Normalmente, para un vector de rendimiento normal, un cultivo celular de 1000 ml purificado mediante este método producirá hasta 4–5 × 109 partículas infecciosas en 1 ml (volumen total de 2 ml).
- Rapidez
- No tóxico
- Mejor pureza que la granulación por ultracentrifugación
- Práctico
- Rentable
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de muestra | 1000 ml de sobrenadantes de lentivirus |
| Diana de purificación | 40 to 1000 mL Cell Cultures |
| Para utilizar con (aplicación) | VSV-G Pseudotyped Lentiviral Vectors |