Learn More
Sartorius 500 Kit Vivapure ™ AdenoPACK
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Vivapure™ AdenoPACK 500 es el kit directo de alta calidad para la AdenoPACK 100, para la purificación de adenovirus. En solo 2 horas hasta 3 × 1013 las partículas de adenovirus se purifican y se concentran a partir 500 ml de cultivo celular. Este kit, completamente listo para usar, se utiliza cómodamente con una bomba de laboratorio, lo que ofrece un control de flujo óptimo y un tiempo de funcionamiento mínimo. Este producto fácil de usar sustituye a los métodos de gradiente de densidad de cloruro de cesio largos e ineficientes.
- Kit accionado por bomba
- Purificación fácil y controlada de adenovirus a partir de cultivos celulares de grandes volúmenes
- Purificación de virus basada en tecnología de adsorción de membrana
- Proceso de alta velocidad: se completa en 2 horas
- Alternativa cómoda y fácil de usar a los gradientes de densidad de CsCl
- Capaz de procesar de 10 a 25 placas (hasta 500 ml)
- El kit flexible más rentable en el mercado para la purificación de 1 a 3 × 1013 partículas víricas
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración de endotoxinas | < 0,025 EU/ml |
| Tamaño de muestra | 500 ml de sobrenadantes de adenovirus |
| Diana de purificación | Adenovirus |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | AdenoPACK 100 |