Learn More
Sartorius 20 Kit Vivapure ™ AdenoPACK
BIOPHARMA
Código de producto. 10257712 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
:
AdenoPACK 20
Código de producto. 10257712
Marca: Sartorius VSAVPQ020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit óptimo para la detección de construcciones
Vivapure AdenoPACK 20 es el kit de pequeña escala de la serie AdenoPACK, mediante la purificanción de hasta 1 × 1012 partículas víricas de cultivo celular de 20 ml Especialmente cuando se trata de probar nuevas construcciones, son esenciales purificaciones paralelas y rápidas de diferentes adenovirus. Este kit permite la purificación rápida, sencilla y asequible basada en columnas de centrifugación de 6 muestras diferentes en paralelo y cubre un hueco en el método de gradiente de densidad CsCl –por primera vez, el adenovirus puede purificarse de forma eficaz a partir de un volumen de cultivo celular inferior a 100 ml.
  • Kit basado en columna de centrifugado
  • Purificación en paralelo fácil y rápida de múltiples muestras
  • Purificación de virus basada en tecnología de adsorción de membrana
  • Proceso de alta velocidad: se completa en 1 hora
  • El excelente acceso viral proporciona recuperaciones cuantitativas
  • Capaz de procesar 6 × 20 ml de cultivo celular
  • Se recupera 1 × 1011 a 1012 partículas víricas del cultivo celular de 20 ml
Para un vector de rendimiento normal, la placa de cultivo de 15 cm purificada 1 × usando este método produce 1 × hasta 10 12partículas víricas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración de endotoxinas < 0,025 EU/ml
Tamaño de muestra 20 ml de sobrenadantes de adenovirus
Contenido y almacenamiento de -20 °C