Learn More
Sartorius Concentradores estáticos Vivapore™ 5
Código de producto. p-4187751 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
30/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 100
paquete de 4
10448362 4/paq. paquete de 4
10120661 30/paq. 30 PCS
10797841 100/paq. paquete de 100
3 options
Código de producto. 10448362
Marca: Sartorius VP0503
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para una concentración rápida y asequible. Los concentradores estáticos Sartorius 5 Vivapore son dispositivos de ultrafiltración desechables listos para usar para muestras de hasta 5 ml. Estas sencillas unidades de sobremesa son ideales para la concentración o purificación de laboratorio de uso general antes de realizar análisis adicionales. Disponible en paquetes de 4, 30 o 100.
Económico y fácil de usar
  • Sin necesidad de equipo adicional, presión o una fuente de vacío
  • Dispositivos individuales con soportes de plástico desechables para un máximo de cuatro unidades
  • Técnica de concentración simple:
    • Solo llene la unidad con la solución que se va a concentrar
    • Espere a que se alcance el nivel de concentración deseado
    • A continuación, pipetee la muestra concentrada del depósito de parada muerta
  • Las cámaras de concentración separadas eliminan el riesgo de contaminación cruzada
Proceso de concentración suave y fiable
  • Cada unidad cuenta con una membrana PES de 7,5 kDa de alto flujo
  • Ideal para muestras sensibles a las fuerzas de cizallamiento o al estrés inducido por la presión
  • Adecuado para muestras que requieren procesamiento en frío ambiente de la sala
  • Perfecto para una variedad de aplicaciones clínicas y de investigación general
    • Concentración de orina y análisis subsecuente de proteínas de Bence-Jones por gel electroforesis
    • Concentración de macromoléculas en el líquido cefalorraquídeo (LCR) u otras soluciones biológicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Tipo de filtro Ultrafiltration
Material (membrana) PES
MWCO 7500 Da
Volumen de muestra 5 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 20 cm2
Material de la carcasa Acrilonitrilo de estireno (SAN)
Cantidad 4/paq.
Tipo Static Concentrator
Volumen (métrico) De 1 a 5 ml
Longitud (métrico) 82 mm
Anchura (métrico) 42 mm