Descripción
Económico y fácil de usar
- Sin necesidad de equipo adicional, presión o una fuente de vacío
- Dispositivos individuales con soportes de plástico desechables para un máximo de cuatro unidades
- Técnica de concentración simple:
- Solo llene la unidad con la solución que se va a concentrar
- Espere a que se alcance el nivel de concentración deseado
- A continuación, pipetee la muestra concentrada del depósito de parada muerta
- Las cámaras de concentración separadas eliminan el riesgo de contaminación cruzada
- Cada unidad cuenta con una membrana PES de 7,5 kDa de alto flujo
- Ideal para muestras sensibles a las fuerzas de cizallamiento o al estrés inducido por la presión
- Adecuado para muestras que requieren procesamiento en frío ambiente de la sala
- Perfecto para una variedad de aplicaciones clínicas y de investigación general
- Concentración de orina y análisis subsecuente de proteínas de Bence-Jones por gel electroforesis
- Concentración de macromoléculas en el líquido cefalorraquídeo (LCR) u otras soluciones biológicas
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 7500 Da |
| Volumen de muestra | 5 mL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Área de filtración | 20 cm2 |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo de estireno (SAN) |
| Cantidad | 30/paq. |
| Tipo | Static Utrafiltration Concentrator |
| Mostrar más |