Descripción
- Gestionan y mantienen el flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Conectores | Female Luer Size 16 |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Vivaflow 50 y 200 |
| Material | PVC |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo | Conexión Luer hembra |