Includes
Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16
- Dispositivo reutilizable con membrana Hydrosart™(celulosa regenerada modificada) de baja adherencia
- Para la concentración de muestras de hasta 1L.
- El área de membrana activa por dispositivo es 50de cm2
- Una unidad viene con todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del dispositivo con bomba de laboratorio y cabezal de bomba de tamaño16
- Para acelerar la concentración, se pueden ejecutar dos casetes simultáneamente
- Carcasa principal acrílica y canal de flujo
- Soporte de membrana de polipropileno
- Accesorios de nylon y tubos de PVC
- Compatible con 1M de NaOH para limpieza y despirogenización
- Alta velocidad de caudal y recuperación
- L x An x Al: 100x 24 x 100mm
- Caudal de agua: De 200 a 400 ml/min
- Presión máxima de 45sig
- Temperatura máxima: 60 ° CC
- Concentración/diafiltración de anticuerpos/proteínas recombinantes en la investigación biopharmacéutica
- Concentración de pequeños lotes de producción de proteínas con fines diagnósticos
- Concentración de virus a partir de sobrenadantes de cultivo celular o de muestras medioambientales
- Concentración de nanopartículas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Formato | Cassette |
| Para utilizar con (equipo) | Labscale TFF System |
| Material | Acrílico |
| Material (membrana) | Cellulose |
| MWCO | 10 kDa |
| Volumen de muestra | 1 L |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Concentración de virus y anticuerpos |
| Incluye | Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16 |
| Mostrar más |