Descripción
- Vivaflow™ 200 es un cartucho de flujo tangencial para laboratorio listo para usar y reutilizable para concentrar muestras de hasta 5 l.
- La superficie de la membrana por dispositivo es de 200 cm2.
- La unidad incluye todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del dispositivo con una bomba para laboratorio y un cabezal de bomba de tamaño 16.
- Para acelerar la concentración, es posible utilizar dos cartuchos simultáneamente.
- El Vivaflow™ 200 es óptimo para aplicaciones como la concentración de cultivos celulares, concentración de virus y de agua (por ejemplo, en instalaciones dedicadas a la producción piscícola).
- Este producto económico ofrece facilidad de uso, fiabilidad y flexibilidad sin parangón en comparación con el resto de los sistemas de filtración de laboratorio del mercado.
- La trayectoria de recirculación de flujo inverso y canal fino proporciona velocidades elevadas de flujo cruzado con una velocidad de la bomba mínima.
- Un solo módulo de 200 cm2 suele concentrar 1 l en un factor de 50 en menos de 30 minutos. De forma alternativa, se pueden utilizar dos módulos Vivaflow™ 200 en paralelo para concentrar 5 l en menos de 75 minutos.
- La recuperación casi completa del concentrado se logra con un solo aclarado.
- Vivaflow™ 200 es fácil de limpiar y se puede reutilizar varias veces.
- Un paquete de un cartucho incluye todos los accesorios para la concentración de muestras, excepto una bomba peristáltica con un cabezal preparado para tubos de tamaño 16.
- Se puede añadir al sistema un depósito de diafiltración sellado de 500 ml para un intercambio rápido y cómodo de tampones.
Equipo necesario:
- El paquete estándar de Vivaflow™ 200 incluye tubos, indicador de presión, restrictor de flujo y tubos para bomba de alta presión.
- Lo único que hace falta es una bomba peristáltica con un cabezal capaz de utilizar tubos de 6,4 mm de diámetro externo (tamaño 16).
Empleo de 2 cartuchos Vivaflow™ 200 en paralelo:
- Para acelerar la concentración, se pueden conectar fácilmente dos cartuchos Vivaflow™ 200 mediante un conector en Y, preensamblado con los tubos y accesorios del tamaño correcto (tubos de tamaño 16 para la conexión de las dos unidades Vivaflow™ 200, tubos de 15 para la bomba).
- Para el funcionamiento de dos Vivaflow™ en paralelo se necesita un cabezal de bomba de tamaño 15.
- Tasa de flujo y de recuperación altas.
- Carcasa transparente para control de procesos.
- Cartuchos desechables listos para usar.
- Fácil instalación de 2 cartuchos para su uso en paralelo.
- Producto reutilizable.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | TFF/flujo cruzado |
| Material | Acrílico |
| Material (membrana) | Hydrosart |
| Volumen de muestra | 2.5 L |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Área de filtración | 200 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Desalinización por concentración e intercambio de tampones. |
| Presión máxima | 4 bares (58 psi) |
| Mostrar más |