Descripción
Vivacell 250 es un concepto totalmente nuevo para la concentración de muestras biológicas de gran tamaño mediante la ultrafiltración por presión y ofrece numerosas ventajas en comparación con las cubetas de agitación. Vivacell 250 maneja un intervalo de volumen de 50 ml a 250 ml y se puede utilizar, para ofrecer la máxima simplicidad, en modo de sobremesa o en un refrigerador. Se logra una concentración más rápida mediante una agitación orbital suave, al mismo tiempo que se reducen al mínimo los efectos de cizallamiento. Vivacell 250 incluye módulos de concentrador con membranas verticales para minimizar la contaminación. El exclusivo punto muerto cónico integrado en la parte inferior del inserto de membrana permite la concentración hasta > 1 ml. La configuración de la unidad y el intercambio de insertos de membrana resultan extremadamente sencillos, y el proceso de concentración se puede supervisar a través de una ventana de inspección con graduaciones de volumen.
- Facilidad de uso
- Membrana de PES de flujo alto
- Diseño de membrana vertical para una concentración ultrarrápida
- Alta recuperación de retención de > 90 %
- Unidad reutilizable, solo hay que reemplazar el inserto de membrana
¿Necesita velocidad?
Se utiliza colocado verticalmente sobre una mesa o en un refrigerador para obtener la máxima simplicidad, o en un agitador de laboratorio para concentraciones más rápidas. El exclusivo punto muerto cónico integrado en la parte inferior del inserto de membrana permite la concentración hasta 1 ml. La suave acción vorticial controla la polarización de la membrana al mismo tiempo que reduce en gran medida los típicos efectos de cizallamiento de los mecanismos de agitación. La configuración o la sustitución de la membrana requieren tan solo unos segundos. Los accesorios de conexión rápida y un sencillo tapón de rosca mejoran la facilidad de uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Cantidad | 5/paq. |