Learn More
Sartorius Unidades de ultrafiltración desechables Vivaspin™ 100
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
10 paq.
2 paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
2 PCS
paquete de 10
paquete de 2
Descripción
- Para la concentración de muestras de hasta 98 ml
- Se puede utilizar en una centrífuga o para la filtración a presión
- Combina la facilidad de uso de los dispositivos centrífugos con la flexibilidad y el control proporcionados por las celdas de ultrafiltración presurizadas
- De fácil montaje
- No requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación
- Se puede adaptar a la disponibilidad del equipo o a las preferencias específicas del usuario
- Para mayor comodidad, las unidades se centrifugan simplemente en una centrífuga de gran capacidad (soportes que aceptan frascos de 250 ml)
- Para un mejor control de procesos, se puede combinar la presión del gas con una agitación orbital suave
- Para lograr la máxima facilidad de uso con los requisitos mínimos de equipo, el dispositivo se presuriza y, a continuación, se deja sobre una mesa o en un refrigerador
- El concentrador cuenta con una membrana vertical que minimiza la contaminación, mientras que el punto muerto incorporado de 350 μl evitará que se seque la concentración.
Características:
- Facilidad de uso
- Membrana de PES de flujo alto
- Membrana vertical doble para una concentración ultrarrápida
- Alta recuperación de retentato (90 %)
- Flexibilidad total del proceso
- Compatible con rotores basculantes
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Volumen de muestra | De 20 a 98 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 10 paq. |
| Tipo | Centrifugal Concentrator |
| Volumen (métrico) | 98 mL |