Learn More
Sartorius Unidades de ultrafiltración desechables Vivaspin™ 100
BIOPHARMA
Código de producto. 10194091 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
10 paq.
2 paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
2 PCS
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
10194091 5 kDa 2 paq. paquete de 2
10489321 10 kDa 2 paq. paquete de 2
10751733 10 kDa 10 paq. paquete de 10
10275901 30 kDa 10 paq. 10 PCS
10154141 30 kDa 2 paq. paquete de 2
10757632 50 kDa 2 paq. 2 PCS
10757822 50 kDa 10 paq. paquete de 10
10409711 100 kDa 2 paq. 2 PCS
10552692 100 kDa 10 paq. paquete de 10
10194281 300 kDa 2 paq. paquete de 2
10066871 300 kDa 10 paq. paquete de 10
10076871 0,2 μm 2 paq. paquete de 2
10302222 1000 kDa 10 paq. 10 PCS
10290242 0,2 μm 10 paq. paquete de 10
10619161 1000 kDa 2 paq. paquete de 2
15 options
Código de producto. 10194091
Marca: Sartorius VC1011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vivaspin™ 100 tiene la máxima capacidad de cualquier dispositivo de ultrafiltración centrífuga, para una manipulación fácil y cómoda de volúmenes de muestras más grandes.
  • Para la concentración de muestras de hasta 98 ml
    • Se puede utilizar en una centrífuga o para la filtración a presión
  • Combina la facilidad de uso de los dispositivos centrífugos con la flexibilidad y el control proporcionados por las celdas de ultrafiltración presurizadas
  • De fácil montaje
    • No requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación
    • Se puede adaptar a la disponibilidad del equipo o a las preferencias específicas del usuario
  • Para mayor comodidad, las unidades se centrifugan simplemente en una centrífuga de gran capacidad (soportes que aceptan frascos de 250 ml)
  • Para un mejor control de procesos, se puede combinar la presión del gas con una agitación orbital suave
  • Para lograr la máxima facilidad de uso con los requisitos mínimos de equipo, el dispositivo se presuriza y, a continuación, se deja sobre una mesa o en un refrigerador
  • El concentrador cuenta con una membrana vertical que minimiza la contaminación, mientras que el punto muerto incorporado de 350 μl evitará que se seque la concentración.
Características:
  • Facilidad de uso
  • Membrana de PES de flujo alto
  • Membrana vertical doble para una concentración ultrarrápida
  • Alta recuperación de retentato (90 %)
  • Flexibilidad total del proceso
  • Compatible con rotores basculantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Tipo de filtro Ultrafiltración
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) PES
MWCO 5 kDa
Volumen de muestra De 20 a 98 ml
Esterilidad No estéril
Cantidad 2 paq.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volumen (métrico) 98 mL