Learn More
Sartorius Bomba universal para el sistema de pruebas de esterilidad Sterisart™
Tienda Sartorius ProductosDescripción
La nueva bomba universal Sterisart™ está disponible en dos versiones: como versión básica 16419 y como versión actualizada 16420 con pantalla y software de usuario. La bomba puede usarse en salas limpias, integrada en mesas limpias, o instalada de forma avellanada en la superficie de trabajo de aisladores. Su diseño compacto y bajo tiene un tamaño reducido – esto supone una gran ventaja para la mayoría de las mesas de trabajo y aisladores de salas limpias.
- Sistema cerrado – sin ventilación para una mayor seguridad
- Resistente, no requiere mantenimiento
- Construcción compacta y ergonómica
- Diseño modular
- bomba disponible con software especial (menús guiados por operador; se pueden registrar todas las secuencias de proceso; reconocimiento de códigos de barras)
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo exterior (imperial) | 10,23 in |
| Fondo exterior (métrico) | 26 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizada en salas limpias, integrada en mesas limpias o instalada de forma avellanada en la superficie de trabajo de aisladores |
| Para utilizar con (equipo) | Sterisart Universal Pump |
| Altura exterior (imperial) | 8,26 in |
| Altura exterior (métrico) | 21 cm |
| Modelo | Sterisart Universal |
| Peso (imperial) | 29,76 lb |
| Peso (métrico) | 13,5kg |
| Caudal | de 70 a 650 ml/min |
| Mostrar más |