Learn More
Sartorius Bomba universal para el sistema de pruebas de esterilidad Sterisart™
Código de producto. 11775545 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
13,5kg
14,6 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
11775545 13,5kg cada uno
15962530 14,6 kg cada uno
2 options
Código de producto. 11775545
Marca: Sartorius 16419
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bomba peristáltica para la transferencia de muestras y medios a los sistemas Sterisart - Adecuada para aisladores
La nueva bomba universal Sterisart™ está disponible en dos versiones: como versión básica 16419 y como versión actualizada 16420 con pantalla y software de usuario. La bomba puede usarse en salas limpias, integrada en mesas limpias, o instalada de forma avellanada en la superficie de trabajo de aisladores. Su diseño compacto y bajo tiene un tamaño reducido – esto supone una gran ventaja para la mayoría de las mesas de trabajo y aisladores de salas limpias.
  • Sistema cerrado – sin ventilación para una mayor seguridad
  • Resistente, no requiere mantenimiento
  • Construcción compacta y ergonómica
  • Diseño modular
  • bomba disponible con software especial (menús guiados por operador; se pueden registrar todas las secuencias de proceso; reconocimiento de códigos de barras)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo exterior (imperial) 10,23 in
Fondo exterior (métrico) 26 cm
Para utilizar con (aplicación) Utilizada en salas limpias, integrada en mesas limpias o instalada de forma avellanada en la superficie de trabajo de aisladores
Para utilizar con (equipo) Sterisart Universal Pump
Altura exterior (imperial) 8,26 in
Altura exterior (métrico) 21 cm
Modelo Sterisart Universal
Peso (imperial) 29,76 lb
Peso (métrico) 13,5kg
Caudal de 70 a 650 ml/min
Frecuencia 50/60 Hz
Material Acero inoxidable, PVC, PET, silicona
Vataje 100 W
Anchura exterior (imperial) 13,22 in
Esterilidad Sterile
Anchura exterior (métrico) 33,6cm