Learn More
Sartorius Bombas de vacío tradicionales
Código de producto. 16383066 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
18,7 cm
22,5 cm
Requisitos eléctricos:
110 V, 60 Hz
220 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Requisitos eléctricos unitSize
16383066 22,5 cm 220 V, 50 Hz cada uno
15922540 22,5 cm 110 V, 60 Hz cada uno
10654911 18,7 cm 220 V, 50 Hz cada uno
15972540 18,7 cm 110 V, 60 Hz cada uno
4 options
Código de producto. 16383066
Marca: Sartorius 16612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bombas de diafragma de neopreno con un nivel de ruido bajo sin aceite ni mantenimiento y un vacío fiable
La bomba de laboratorio de vacío Microsart™ e.jet está diseñada para crear vacío suficiente para la filtración y, a diferencia de las bombas de vacío tradicionales, permite la transferencia simultánea del líquido filtrado a los residuos.La bomba de transferencia Microsart™ e.jet es ideal para la filtración de muestras en microbiología y consigue una presión transmembranal por debajo de 700 mbar de conformidad con la norma ISO 8199 (calidad del agua - Guía general sobre la enumeración de microorganismos por cultivo).Los caudales constantes y el vacío máximo definido garantizan una filtración fluida y fiable.La bomba de transferencia Microsart™ e.jet reduce enormemente la complejidad de funcionamiento y es un accesorio ideal para colectores de 3 y 1 ramas.
Microsart™ e.jet está diseñada para bombear tanto gas como líquidos, lo que significa que no hay pérdida de eficacia o fallos de funcionamiento por el agua aspirada al cabezal de la bomba.La serie de bombas de vacío Microsart™ maxi.vac y Microsart™ mini.vac proporcionan tecnología de vanguardia para su uso diario en entornos de laboratorio de microbiología.Son bombas eléctricas de membrana de neopreno y, por lo tanto, no necesitan aceite ni mantenimiento, además de tener un bajo nivel de ruido.El vacío producido por estas bombas se controla y puede ajustarse fácilmente a sus especificaciones.Por lo tanto, las células sensibles (por ejemplo, bacterias) se concentran en la superficie de un filtro de membrana en mejores condiciones, lo que resulta en una disminución de la mortalidad de las células, tasas de recuperación más altas y tiempos de incubación más cortos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 13 mbar
Requisitos eléctricos 220 V, 50 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,3 x 9,8 x 8,9 in (338 x 250 x 225 mm)
Fondo (métrico) 22,5 cm
Vataje 120 W
Peso (imperial) 21,6 lb
Peso (métrico) 9,8 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Caudal 26/ l/min
Para utilizar con Combisart
Frecuencia 50 Hz
Altura total (imperial) 8,9 in
Altura global (métrico) 25 cm
Longitud global (imperial) 13,3 in
Longitud global (métrico) 338 mm
Anchura total (imperial) 13,3 in
Anchura global (métrico) 250 mm
Tipo de bomba Vacuum Pump
Aplicaciones Múltiples secuencias de filtración con colectores de múltiples ramas para la enumeración microbiana
Tensión 220 V