Descripción
Las farmacopeas internacionales requieren la esterilización completa de los productos farmacéuticos que se inyectan en la corriente sanguínea o que entran en el cuerpo por debajo de la superficie de la piel. Como fabricante de dichos productos, se le requerirá que proporcione una prueba de esterilidad del lote del producto final. Sterisart™ NF es un sistema completamente cerrado para la prueba de esterilidad de productos farmacéuticos. Se basa en el método de filtro de membrana, aunque elimina el procedimiento de manipulación de los filtros. De esta forma se elimina el riesgo principal de una contaminación secundaria y de resultados de falsos positivos. Una bomba peristáltica transfiere la muestra a las unidades de filtración y, después del aclarado, las unidades de filtración se llenan con medios y se utilizan para la incubación de los filtros sin ningún contacto con el medio ambiente.
- Membrana Sartochem™ fiable
- alta retención de microbios
- baja adsorción
- Alta estabilidad mecánica
- abrazaderas para tubo preinstaladas codificadas por colores
- marcas de graduación fáciles de leer
- fácil de usar (varios adaptadores prácticos disponibles)
- identificación del número de producto/lote
- embalaje impermeable a los gases para la protección contra esterilizantes
Spécification
Spécification
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Capacidad (métrico) | 120 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de esterilidad de productos farmacéuticos y uso óptimo en aisladores |
| Para utilizar con (equipo) | Sterisart Universal Pump |
| Modelo | Sterisart Consumable |
| máx. (imperial) | 122 °F |
| Temperatura (métrico) | de 50 °C |
| Área de filtración | 15,7 cm |
| Incluye | Sistema de tubos gamma Sterisart NF con dos puntas metálicas de aguja doble de diferentes longitudes |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.