Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Secura™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13572970 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
1102
2102
5102
Capacidad:
1,1 kg
2,1 kg
5,1 kg
Legibilidad:
10 mg
Tiempo de estabilización:
1,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad Legibilidad Tiempo de estabilización unitSize
13572970 2102 2,1 kg 10 mg 1,5 s cada uno
13562970 1102 1,1 kg 10 mg 1,5 s cada uno
13582970 5102 5,1 kg 10 mg 1,5 s cada uno
3 options
Código de producto. 13572970
Marca: Sartorius SECURA21021S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de corriente universal, cubierta en uso, guía de aplicación
Requires
Cable mini USB (se vende por separado)
Diseñada para trabajar en entornos regulados para ofrecer resultados de gran calidad con riesgo bajo. Sartorius Secura™ garantiza la calidad de los resultados de medición, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.
  • Pesaje sin riesgo: Bloqueo de transferencia de datos a una impresora o un equipo ante errores de funcionamiento más comunes
  • Control de nivel – una función de monitorización de nivel optoelectrónica, mensajes de alarma y soporte interactivo para el usuario
  • La SQmin programada en la balanza permite la monitorización activa del rango de pesaje USP
  • IsoCAL™ proporciona una función de calibración y ajuste interna totalmente automática y motorizada con un nivel de acción configurable
  • Cal Audit Trail emite documentación trazable de todas las calibraciones y datos de ajuste dentro de la balanza
  • Impresiones de conformidad con GLP con los sellos de fecha y hora adecuados, con la impresora YDP30 GLP de Sartorius
  • La protección con contraseña prohíbe los cambios no autorizados de la configuración de pesaje
  • El innovador diseño de la carcasa permite una limpieza sencilla para obtener resultados exhaustivos
  • Protección circular contra turbulencias optimizada y control de nivel para trabajar en entornos de flujo de aire laminar
Especificaciones
  • Calibración: calibración interna IsoCal; también ofrece externa
  • Nivel de seguridad: Configurable en tres niveles
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BPL, BPF
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 2,1 kg
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 10 mg
Formato Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Incluye Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, aplicación
Nivelado Automático
Linealidad 20 mg
Material Diamante, aluminio fundido a presión, plástico ABS
Modelo 2102
Repetibilidad 10 mg
Tamaño de muestra 12 g
Tiempo de estabilización 1,5 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in.
Anchura (métrico) 21,6 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 3,7 in.
Altura (métrico) 9,5 cm
Fondo (imperial) 14 in.
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 11,4 lb.
Peso (métrico) 5,2 kg
Tensión 100/240 V
Vataje 2 w
Legal for Trade Class II