Learn More
Sartorius Secura™ Semi-Micro Balances
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-5162676 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 g, 120 g, 220 g
Modelo:
Secura 225D
Legibilidad:
0,01; 0,01; 0,1 mg
Repetibilidad:
0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Repetibilidad unitSize
15326198 60 g, 120 g, 220 g Secura 225D 0,01; 0,01; 0,1 mg 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15326198 Proveedor Sartorius N.º de proveedor SECURA225D1S
Ofrece cuatro intervalos de pesaje diferentes para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de pesaje de 5 dígitos.
Ofrece cuatro intervalos de pesaje diferentes para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de pesaje de 5 dígitos.
  • Incorpora tecnología avanzada de pesaje mecánico y electrónico
  • isoCAL: el ajuste interno automático se puede programar a intervalos concretos o con cambios en la temperatura ambiente
  • El control de nivel integrado supervisa constantemente si la balanza está nivelada y notifica inmediatamente al usuario, asegurando un pesaje óptimo y repetible
  • SQmin: la referencia de muestra mínima se puede programar y ver en la balanza
  • Protección contra sobrecarga
  • Conecte la balanza a un ordenador por USB y transfiera resultados al instante
  • Los resultados de pesaje se pueden imprimir en cuestión de segundos de conformidad con GLP/GMP
  • Menor tamaño y pantalla de control frontal con sistema de refrigeración integrado
  • Eficiente y fácil para vitrinas de gases e instalaciones de sobremesa
  • Bandejas de acero inoxidable extraíbles
  • Célula de peso monolítica de bloque único para un rendimiento y repetibilidad óptimos
  • Pantalla táctil sencilla para una navegación sencilla (sin manual)
  • Puertas de vidrio desmontables y cámara de tiro completa
  • La placa base contorneada proteger contra derrames y se puede retirar y limpiar fácilmente
  • Función de identificación integrada para asignar ID únicos a las muestras y lotes
  • Función de contraseña para proteger los ajustes de cambios accidentales
  • Especificaciones de alta capacidad para acomodar vasos de precipitados grandes y contenedores de tara
Especificaciones:
  • Punto de partida del intervalo de funcionamiento según USP: 25mg
  • Desviación de sensibilidad de 10 °C a 30 °C: ± 1 ppm/K
  • Cambio de temperatura isoCAL: 1.5k
  • Intervalo tiempo isoCAL: 4 horas
  • Actualización de la pantalla: 0,2 mm/0,4 mm
  • Diámetro de la bandeja de pesaje: 80 mm (90 mm opcional)
  • Altura de la cámara de pesaje: 218mm
  • Dimensiones (An x P x Al): 37,6 x 21,4 x 31,6cm (14,8 x 8,4 x 12,4 in)
  • Peso neto: aprox. 7,8 kg
Balanza semimicro Secura modelo 225D:
  • Capacidad de pesaje: 60g, 120g, 220g
  • Legibilidad: 0,01mg, 0,01mg, 0,1mg
  • Repetibilidad: 0,02mg, 0,04mg, 0,07mg
  • Linealidad: 0,1mg, 0,1mg, 0,2mg
  • Tiempo de estabilización: 6, 6, 2 s
Balanza semimicro Secura modelo 125:
  • Capacidad de pesaje: 60g, 120g
  • Legibilidad: 0,01mg, 0,01mg
  • Repetibilidad: 0,02mg, 0,04mg
  • Linealidad: 0,1mg, 0,1mg
  • Tiempo de estabilización: 6, 6 s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración isoCAL (ajuste interno automático)
Capacidad 60 g, 120 g, 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 0,01; 0,01; 0,1 mg
Formato Semi-Micro
Nivelado Control de nivel integrado
Modelo Secura 225D
Repetibilidad 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Tiempo de estabilización 6/6/2 s
Tipo Balanza semimicro
Anchura (imperial) 8,4 in
Anchura (métrico) 214 mm
Altura (imperial) 12,4 in
Altura de la cámara (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 316 mm
Altura de la cámara (métrico) 218 mm
Fondo (imperial) 14,8 in
Fondo (métrico) 376 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión 100-240 V
Amperaje Monofásico de 10 amperios
Frecuencia 50 Hz
Legal for Trade Class I