Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de precisión Secura™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15284247 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
210 g
310 g
510 g
610 g
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
Modelo:
213
313
513
612
613
Tiempo de estabilización:
≤1 s
1 s
1,5 s
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
15284247 610 g 0,001 g 613 1 s cada uno
13592970 210 g 0,001 g 213 1,5 s cada uno
13532970 310 g 0,001 g 313 1,5 s cada uno
13522970 510 g 0,001 g 513 1,5 s cada uno
15460573 610 g 0,01 g 612 ≤1 s 1 unidad
5 options
Código de producto. 15284247
Marca: Sartorius SECURA6131S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
<>Diseñado para clientes que trabajan en entornos regulados y necesitan resultados de alta calidad sin ningún riesgo. Secura garantiza la calidad de los resultados de medición, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.
  • Pesaje sin riesgo: Bloqueo de transferencia de datos a una impresora o un equipo ante errores de funcionamiento más comunes
  • Control de nivel – función de monitorización de nivel optoelectrónica, mensajes de alarma y soporte interactivo para el usuario
  • La SQmin programada en la balanza permite la monitorización activa de la USP
  • IsoCal™ proporciona una función de calibración y ajuste interna totalmente automática y motorizada con un nivel de acción configurable
  • Cal Audit Trail emite documentación trazable de todas las calibraciones y datos de ajuste dentro de la balanza
  • Impresiones de conformidad con GLP con los sellos de fecha y hora adecuados, con la impresora YDP30 GLP de Sartorius
  • La protección con contraseña prohíbe los cambios no autorizados de la configuración de pesaje
  • El innovador diseño de la carcasa permite una limpieza sencilla para obtener resultados exhaustivos
  • Protección circular contra turbulencias optimizada y control de nivel para trabajar en entornos de flujo de aire laminar
Especificaciones
  • Calibración: calibración automática interna IsoCal; también ofrece externa
  • Nivel de seguridad: Configurable en tres niveles
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Aplicaciones estándar: Pesaje; densidad; porcentaje; comprobación, retención de picos, recuento; condiciones inestables.
Aplicaciones de laboratorio especiales: Mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP, GMP
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 610 g
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 0,001 g
Formato Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Incluye Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de uso
Nivelado Manual
Linealidad 0,002 g
Material Diamante, metal fundido a presión, Acero inoxidable
Modelo 613
Repetibilidad 0,001 g
Tiempo de estabilización 1 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,6 in
Anchura (métrico) 21,8 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 12,6 in
Altura de la cámara (imperial) 8,2 in
Altura (métrico) 32 cm
Altura de la cámara (métrico) 20,9 cm
Fondo (imperial) 14,1 in
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 11,2 lb
Peso (métrico) 5,1 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 2 W
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Class I