Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de pesaje Secura™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13542970 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
Legibilidad:
0,1 mg
Modelo:
124
224
Tiempo de estabilización:
2 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
13542970 120 g 0,1 mg 124 2 s cada uno
13512970 220 g 0,1 mg 224 2 s cada uno
2 options
Código de producto. 13542970
Marca: Sartorius SECURA1241S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Protección manual contra turbulencias de aire, adaptador de alimentación universal, cubierta en uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo, cubierta de protección
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Diseñado para clientes que trabajan en entornos regulados y necesitan resultados de alta calidad sin ningún riesgo. Secura garantiza la calidad de los resultados de medición, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.
  • Pesaje sin riesgo: Bloqueo de transferencia de datos a una impresora o un equipo ante errores de funcionamiento más comunes
  • Control de nivel – función de monitorización de nivel optoelectrónica, mensajes de alarma y soporte interactivo para el usuario
  • SQmin programado en la balanza permite la monitorización activa del requisito de peso mínimo de la muestra USP
  • IsoCal™ proporciona una función de calibración y ajuste interna totalmente automática y motorizada con un nivel de acción configurable
  • Cal Audit Trail emite documentación trazable de todas las calibraciones y datos de ajuste dentro de la balanza
  • Impresiones de conformidad con GLP con los sellos de fecha y hora adecuados, con la impresora YDP30 GLP de Sartorius
  • La protección con contraseña prohíbe los cambios no autorizados de la configuración de pesaje
  • El innovador diseño de la carcasa permite una limpieza sencilla para obtener resultados exhaustivos
  • Protección redonda contra turbulencias optimizada y control de nivel para trabajar en de flujo de aire laminar
Especificaciones:
  • Calibración: calibración automática interna IsoCal; también ofrece externa
  • Nivel de seguridad: Configurable en tres niveles
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil
Puntos de calibración 100 g
Certificaciones/conformidad 2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Color Touchscreen
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, in-u
Nivelado Sensor de nivelación optoelectrónico con función de alarma
Linealidad <±0,2 mg
Material Plástico ABS, fundición de aluminio
Modelo 124
Repetibilidad <±0,1 mg
Desviación de sensibilidad 1,5 ppm/°C
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 21,6 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 9 cm
Altura (imperial) 12,6 in
Altura de la cámara (imperial) 8,22 in
Altura (métrico) 32 cm
Altura de la cámara (métrico) 20,9 cm
Fondo (imperial) 14,1 in
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 11,24 lb
Peso (métrico) 5,1 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 2 W
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Class I