Learn More
Sartorius Balanza analítica Secura™ de 320 g x 0,1 mg 4 dp
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15420573 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 320 g; repetibilidad: 0,1mg
Código de producto.
15420573 Capacidad: 320 g; repetibilidad: 0,1mg
1 options
Código de producto. 15420573
Marca: Sartorius SECURA3241S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de alimentación universal, cubierta en uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo y protección contra turbulencias de aire.
Los sistemas de protección integrados minimizan el riesgo de obtener resultados incorrectos
Los sistemas de protección integrados minimizan el riesgo de obtener resultados incorrectos
  • Sistemas de protección integrados para total fiabilidad completa y cumplimiento de normativas
  • Pantalla táctil en color
  • Configurable en tres niveles
  • Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva de nivelación para evitar resultados imprecisos debido a una balanza desnivelada
  • SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que esté dentro del rango de funcionamiento aceptable de USP para obtener resultados fiables
  • Función de ajuste interno totalmente automática, isoCAL, para lograr la máxima precisión posible en todo momento
  • Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
  • Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
  • Impresiones conforme a GLP-GMP
  • Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
  • Función directa de PC integrada y conectividad Plug&Work (enchufar y listo) a un impresora
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts; lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
Especificaciones:
  • Capacidad de pesaje: 320 g
  • Repetibilidad: 0,1mg
  • Linealidad: 0,3mg
  • Tiempo de estabilización: 2 s
  • Peso mínimo de la muestra según USP: 0,16g
  • Rango de tamaño mínimo de la muestra: De 81 a 800 mg
  • Conectividad: Transferencia de datos a PC
  • Transferencia de datos Transferencia directa a aplicaciones de Windows
  • Protector contra turbulencias: Manual
  • Interfaz: mini USB
  • Nivelación: Asistida
  • Resistencia química: sí
  • Historial de calibración: sí
  • Pesaje bajo el suelo: sí
  • Tensión: De 100 a 240 V
  • Límites de temperatura: 10° A 30 °C (de 50° a 86 °F)
  • Aplicaciones de laboratorio: Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
  • Aplicaciones especiales de laboratorio: Mezcla, componentes, estadísticas, conversión
  • Idiomas: Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, español, húngaro, turco
  • Dispositivo de bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington, capacidad de sujeción para cable o cadena:
  • Diámetro de la bandeja: 90 mm
  • Altura de la cámara de pesaje: 218 mm
  • Peso: aprox. 7,9 kg (17,4 lb.)
  • Dimensiones (F x An x Al): 21,3 x 37,6 x 6 cm (8,4 x 14,8 x 2,4 in)
Aplicaciones:
Ideal para investigación y desarrollo, producción, QC/QA en química, farmacia, automoción, académico, laboratorio gubernamental, laboratorio general.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de conexión mini USB
Capacidad 320 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 0,1 mg
Grado Analítica
Incluye Adaptador de corriente universal, tapa de uso, aplicación
Nivelado Asistido
Linealidad 0,3 mg
Modelo Secura 324-1S
Repetibilidad 0,1 mg
Tamaño de muestra 81 a 800 mg
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Dimensiones interiores (F x An x Al) 21,3 x 37,6 x 6 cm (8,4 x 14,8 x 2,4 in)
Altura (imperial) 2,4 in
Altura de la cámara (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 6 cm
Altura de la cámara (métrico) 21,8 cm
Fondo (imperial) 8,4 in
Fondo (métrico) 21,3 cm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (imperial) 17,4 lb
Peso (métrico) 7,9 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 100/240 V
Legal for Trade Class I
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.