Descripción
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza.Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.
- Navegación por menús sencilla y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
- Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
- Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal™ calibración interna totalmente automática y ajuste de la balanza
- El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix US“enchufar y trabajar”se conecta a una impresora o equipo
- Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Calibración: Calibración interna totalmente automática; también ofrece externa
- Unidades de peso: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: Sí
- Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
- Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
- Modelos verificados: Sí
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
Especificaciones
| Interfaz de automatización | Pantalla táctil |
| Certificaciones/conformidad | 2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML, Verificado |
| Tipo de conexión | Mini USB |
| Capacidad | 60 g |
| Tipo de pantalla | Color |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Incluye | Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB, certificado |
| Nivelado | Indicador de nivel de cristal manual con burbuja de aire |
| Linealidad | 0,2 mg |
| Material | Plástico ABS, fundición de aluminio |
| Mostrar más |