Learn More
Sartorius Q-Apps para balanzas de laboratorio Cubis™ MSA
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4655615 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Tipo:
Luz de la báscula V1
USP V2
UserCal V1
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo unitSize
15380824 UserCal V1 cada uno
15350824 USP V2 cada uno
15337682 Luz de la báscula V1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15380824 Supplier Sartorius Supplier No. YAPP01
This item is not returnable. View return policy
Las Q-Apps para balanzas de laboratorio Cubis™ MSA son aplicaciones individuales y descargables que pueden adaptarse a sus procedimientos específicos.
Con Cubis individual se extiende la funcionalidad de las balanzas de laboratorio Cubis MSA, ya que permite descargar e integrar de forma sencilla y directa aplicaciones específicas llamadas Q-Apps en la balanza con una tarjeta SD. Q-Apps guía a los usuarios paso a paso por los flujos de trabajo de pesaje específicos, lo que garantiza el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar (SOP) escritos. El proceso de documentación también se puede automatizar conectando directamente con un sistema principal para reducir el tiempo empleado en documentar los resultados. Como resultado, Q-Apps aumenta enormemente la eficiencia y fiabilidad en el proceso de pesaje, ahorrando tiempo y dinero a los laboratorios.
  • Los flujos de trabajo se pueden realizar independientemente a través de la balanza, sin necesidad de que haya un programa externo o una conexión directa al ordenador (middleware)
  • Esté tranquilo de que sus SOP se observan en todo momento
  • Procedimiento de licencia sencillo: pasos rápidos para recibir el código de activación y poder usar Q-App de forma permanente
  • Conéctese fácilmente e intercambie datos con sistemas superiores de gestión de la información de laboratorio para gestionar los datos y controlar mejor las muestras
  • Existen soluciones para procesos de pesaje de laboratorio típicos como Q-Apps estándar
  • Si las Q-Apps estándar no sirven para su trabajo de pesaje específico, se pueden personalizar; póngase en contacto con su representante de ventas de Fisher para recibir más información al respecto
Las Q-Apps estándar incluyen:
  • UserCal V1: Rutina de calibración definida por el usuario con pesos externos
  • USP V2: Determinación del intervalo de funcionamiento según USP, capítulo 41
  • Backweigher Light V1: Aplicación de pesaje diferencial con numeración automática de muestras (máx. 100 muestras)
  • Backweigher Light V2: Pesaje diferencial con lotes y muestras, y numeración automática de muestras y lotes (máx. 5 x 100 muestras)
  • Backweigher Light V3: Aplicación de pesaje diferencial con ID de muestra individual (alfanumérico)
  • Pipette Check Light V1: Comprobación/calibración de pipetas de pistón con volumen fijo o variable según las tolerancias ISO 8655
  • Tablet Checker V1: Aplicación de la herramienta de comprobación de tabletas de acuerdo con las normas de la farmacopea
  • Análisis de suciedad residual: Determinación gravimétrica de la suciedad residual según VDA19 con ID de muestra individual (alfanumérico)
Nota: Las Q-Apps solo se utilizan con balanzas de laboratorio Cubis MSA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Balanzas de laboratorio Cubis MSA
Para utilizar con (aplicación) Procedimiento de calibración externa guiado por software
Idiomas Inglés, alemán
Tipo UserCal V1