Learn More
Sartorius Papel de impresora, etiquetas y tinta para impresoras YDP
Código de producto. p-4653053 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Papel para impresora estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 15318824
Marca: Sartorius 69Y03287
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papel de impresora, etiquetas y tinta para su uso con impresoras de laboratorio YDP30 e YDP40. Diseñados para producir impresiones rápidas y claras. Elija rollos de papel normales o autoadhesivos con cintas de tinta para la impresión por transferencia térmica o rollos de papel normales solo para la impresión térmica directa.
Papel de impresora, etiquetas y tinta para su uso con impresoras de laboratorio YDP30 e YDP40. Diseñados para producir impresiones rápidas y claras. Elija rollos de papel normales o autoadhesivos con cintas de tinta para la impresión por transferencia térmica o rollos de papel normales solo para la impresión térmica directa.
Para su uso con las impresoras de laboratorio YDP30 e YDP40
  • La impresora YDP30 Premium imprime tanto con métodos de impresión térmica directa como por transferencia térmica
  • La impresora estándar YDP40 solo utiliza impresión térmica directa
Papel y cintas de tinta especializados
  • La impresión térmica directa es ideal para requisitos menos estrictos (sólo rollos de papel)
  • La impresión por transferencia térmica crea impresiones resistentes a la decoloración para el uso en áreas reguladas
    • La opción incluye papel y cinta de tinta
    • Elija entre rollos de papel estándar o autoadhesivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Paper
Con renglones Yes
Color Blanco
Longitud (imperial) 78,7 ft
Longitud (métrico) 24 m
Anchura (imperial) 918,6 ft
Anchura (métrico) 280 m
Para utilizar con (equipo) Impresora de laboratorio estándar YDP40 o impresora de laboratorio Premium YDP40
Tipo de producto Papel para impresora estándar
Cantidad 5 paq.