Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Practum™
Código de producto. p-4686830 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
610 g
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
Legibilidad:
0.01 g
0.1 g
1 g
Modelo:
1102
2101
2102
3102
5100
5101
612
Tiempo de estabilización:
1,5 s
3 seg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13592990
Marca: Sartorius PRACTUM51011S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de corriente universal, cubierta en uso, guía de aplicación
Lecturas uniformes con una excelente repetibilidad
Diseño de carcasa innovador y célula de peso resistente para mayor sencillez. Excelente conectividad al transferir resultados a la hoja de cálculo de Microsoft™ Excel™ o a la impresora YDP40.
  • Pague solo por lo que realmente necesita
  • Obtenga resultados profesionales con una balanza de primer nivel
  • Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
  • El bloqueo del supervisor evita cambios no intencionados en los ajustes
  • Transfiera datos de la balanza a la impresora o al ordenador e forma rápida y sencilla con la tecnología plug&play
  • La resistente protección contra turbulencias de aire soporta rigurosas rutinas de pesaje, por parte de múltiples usuarios
  • Se puede desmontar completamente para una limpieza cómoda
Especificaciones
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Unidades de peso: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
  • Pesar por debajo de: Sí
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DAkkS
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 5,1 kg
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 0.1 g
Formato Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Incluye Adaptador de corriente universal, cubierta de uso
Nivelado Manual
Linealidad ± 0,3 g
Material Oro, metal fundido a presión, acero inoxidable
Modelo 5101
Repetibilidad 0.1 g
Tiempo de estabilización 3 seg.
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in.
Anchura (métrico) 21,5 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 3,7 in.
Altura (métrico) 9,5 cm
Fondo (imperial) 14,1 in.
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 6,8 lb.
Peso (métrico) 3,1 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 2 w
Amperaje 0.2 A
Frecuencia 50/60 Hz