Includes
Adaptador de corriente universal, cubierta en uso, guía de aplicación
Lecturas uniformes con una excelente repetibilidad
Diseño de carcasa innovador y célula de peso resistente para mayor sencillez. Excelente conectividad al transferir resultados a la hoja de cálculo de Microsoft™ Excel™ o a la impresora YDP40.
- Pague solo por lo que realmente necesita
- Obtenga resultados profesionales con una balanza de primer nivel
- Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
- El bloqueo del supervisor evita cambios no intencionados en los ajustes
- Transfiera datos de la balanza a la impresora o al ordenador e forma rápida y sencilla con la tecnología plug&play
- La resistente protección contra turbulencias de aire soporta rigurosas rutinas de pesaje, por parte de múltiples usuarios
- Se puede desmontar completamente para una limpieza cómoda
Especificaciones
- Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Unidades de peso: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
- Pesar por debajo de: Sí
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DAkkS |
| Tipo de conexión | Mini USB |
| Capacidad | 610 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica en color |
| Legibilidad | 0.01 g |
| Formato | Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight |
| Incluye | Adaptador de corriente universal, cubierta de uso |
| Nivelado | Manual |
| Linealidad | Plusmn;0,03 g |
| Material | Oro, metal fundido a presión, acero inoxidable |
| Mostrar más |