Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de pesaje Practum™
Código de producto. p-4686818 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
Modelo:
64
124
224
Tiempo de estabilización:
2 s
6 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13522990
Marca: Sartorius PRACTUM2241S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cortavientos analítico, adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación
Obtenga resultados profesionales con un instrumento de pesaje de primer nivel. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Practum™ cuentan con un innovador diseño de carcasa y una resistente celda de pesaje para ofrecer un pesaje sencillo y una conectividad sobresaliente cuando se transfieren los resultados a una hoja de cálculo de Microsoft™ Excel™ o a impresoras.
Obtenga resultados profesionales con un instrumento de pesaje de primer nivel. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Practum™ cuentan con un innovador diseño de carcasa y una resistente celda de pesaje para ofrecer un pesaje sencillo y una conectividad sobresaliente cuando se transfieren los resultados a una hoja de cálculo de Microsoft™ Excel™ o a impresoras.
  • Pague solo por lo que realmente necesita
  • Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
  • El bloqueo del supervisor evita cambios no intencionados en los ajustes
  • Transfiera datos de la balanza a una impresora u ordenador de forma rápida y sencilla con la tecnología plug&play
  • La ergonómica protección contra turbulencias de aire soporta rigurosas rutinas de pesaje, por parte de múltiples usuarios
  • Se puede desmontar por completo para una limpieza cómoda
Especificaciones
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Unidades de peso: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
  • Pesar por debajo de: Sí
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100 - 240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil
Puntos de calibración 200 g
Certificaciones/conformidad EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 220 g
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Cortavientos para balanza analítica, adaptador de alimentación universal
Nivelado Indicador de nivel de cristal manual con burbuja de aire
Linealidad 0,3 mg
Material Plástico ABS, fundición de aluminio
Modelo 224
Repetibilidad ±0,1 mg
Desviación de sensibilidad Más de 3 ppm/°C
Tiempo de estabilización 6 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 21,6 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 9 cm
Altura (imperial) 12,6 in
Altura de la cámara (imperial) 8,22 in
Altura (métrico) 32 cm
Altura de la cámara (métrico) 20,9 cm
Fondo (imperial) 14,1 in
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 9,92 lb
Peso (métrico) 4,5 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 2 W
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz