Learn More
Sartorius Bomba peristáltica para modelos Vivaflow™
Código de producto. 11532084 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 16 a 480 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11532084 De 16 a 480 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 11532084
Marca: Sartorius VFP002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Beinhaltet
Esta parte (n.º de cat. 14-558-339) solo incluye la bomba. El cabezal de la bomba debe adquirirse por separado.
Bombas usadas para la filtración. Elija entre una amplia gama de bombas universales y bombas manuales entre las bombas de vacío de laboratorio para bombas peristálticas.
Para Vivaflow 50 y 200. Bomba peristáltica Masterflex de velocidad variable y motor económico (115 V).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de control Variable Speed
Tipo de pantalla No Display
Caudal De 16 a 480 ml/min
Motor Speed 20 to 600 rpm
Reversible Yes
Incluye Bomba solamente; el cabezal de la bomba se vende por separado.
Tensión 115 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.