Learn More
Sartorius Juegos de almohadillas de nutrientes (NPS) para el dispensador e.motion Microsart™
Código de producto. 11740646 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de medios:
Azida
Cetrimida
Endo
Mosto
Schaufus Pottinger
Schaufus Pottinger (levadura y moho m Green)
Suero naranja
TGE
TTC estándar
Tergitol TTC
Diámetro exterior (métrico):
4,7 cm
5 cm
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tipo de medios Diámetro exterior (métrico) Tamaño de poro unitSize
11740646 Mosto 5 cm 0,65 μm paquete de 100
11790656 TGE 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11873272 Endo 5 cm 0,45 μm paquete de 100
11823272 Azida 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11803282 TTC estándar 5 cm 0,45 μm paquete de 100
11813282 Tergitol TTC 5 cm 0,45 μm paquete de 100
11883272 Suero naranja 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
15922490 Tergitol TTC 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
15942490 Suero naranja 5 cm 0,45 μm paquete de 100
11843272 Cetrimida 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11853272 Cetrimida 5 cm 0,45 μm paquete de 100
15922500 Schaufus Pottinger (levadura y moho m Green) 5 cm 0,8 μm paquete de 100
11863272 Endo 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11893272 TTC estándar 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11720646 Mosto 4,7 cm 0,65 μm paquete de 100
11710666 TGE 5 cm 0,45 μm paquete de 100
15912500 Schaufus Pottinger 5 cm 0,8 μm paquete de 100
17 options
Código de producto. 11740646
Marca: Sartorius 1405850RDN
Medios de cultivo estériles y deshidratados que se insertan individualmente en una placa de Petri y se esterilizan
Los juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius son medios de cultivo estériles y deshidratados diseñados para su uso con métodos de filtro de membrana. Cada juego de almohadillas de nutrientes incluye los filtros de membrana apropiados (en diámetros de 47 o 50 mm), que también son estériles y están envasados individualmente. Simplemente humedezca las almohadillas de nutrientes con agua estéril y desmineralizada (o destilada) y estarán listas para usar inmediatamente. Cumplen con las regulaciones y recomendaciones internacionales, incluyendo, pero sin limitación: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para el agua y los alimentos, regulaciones para el agua mineral, directrices para la industria cervecera, tales como MEBAC o EBC, y recomendaciones de la industria alimentaria, tales como LMBG, NCA e ICUMSA. 
  • Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
  • Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • Manipulación sencilla
  • Guía de validación disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas DIN e ISO
Color Gris
Formulario Deshidratado
Origen de fabricación Germany
Tipo de medios Mosto
Tipo de producto Mosto
Esterilidad Estéril
Tipo de prueba Microbial Detection
Para utilizar con (aplicación) Levaduras y mohos
Color de rejilla Blanco
Tipo de empaquetado Envasado individual
Tamaño de poro 0,65 μm
Diámetro exterior (imperial) 1,96 in
Diámetro exterior (métrico) 5 cm