Learn More
Sartorius Juegos de almohadillas de nutrientes (NPS) para el dispensador e.motion Microsart™
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Los juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius son medios de cultivo estériles y deshidratados diseñados para su uso con métodos de filtro de membrana. Cada juego de almohadillas de nutrientes incluye los filtros de membrana apropiados (en diámetros de 47 o 50 mm), que también son estériles y están envasados individualmente. Simplemente humedezca las almohadillas de nutrientes con agua estéril y desmineralizada (o destilada) y estarán listas para usar inmediatamente. Cumplen con las regulaciones y recomendaciones internacionales, incluyendo, pero sin limitación: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para el agua y los alimentos, regulaciones para el agua mineral, directrices para la industria cervecera, tales como MEBAC o EBC, y recomendaciones de la industria alimentaria, tales como LMBG, NCA e ICUMSA.
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Manipulación sencilla
- Guía de validación disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas DIN e ISO |
| Color | Gris |
| Formulario | Deshidratado |
| Origen de fabricación | Germany |
| Tipo de medios | Mosto |
| Tipo de producto | Mosto |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de prueba | Microbial Detection |
| Para utilizar con (aplicación) | Levaduras y mohos |
| Color de rejilla | Blanco |
| Mostrar más |