Learn More
- Home
- Products
- Medios y aditivos para medios microbiológicos
- Medios deshidratados para microbiología
- Sartorius Juegos de almohadillas de nutrientes (NPS) con diámetro de 47 mm
Sartorius Juegos de almohadillas de nutrientes (NPS) con diámetro de 47 mm
Código de producto. 11780656 Tienda Sartorius Productos| Código de producto. | Color | Color de rejilla | Tamaño de poro | Tipo de medios | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11780656 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | TGE | paquete de 100 |
| 11760676 | Verde | Verde | 0,45 μm | Extracto de levadura | paquete de 100 |
| 10337591 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | Azida | paquete de 100 |
| 10737622 | Blanco | Verde | 0,45 μm | Endo | 100 PCS |
| 10357591 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | TTC estándar | paquete de 100 |
| 10265461 | Blanco | Verde | 0,45 μm | Tergitol TTC | paquete de 100 |
| 10052141 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | Sulfito de bismuto | paquete de 100 |
| 10104181 | Gris | Blanco | 0,65 μm | Sulfito de bismuto | paquete de 100 |
| 10357301 | Blanco | Verde | 0,45 μm | VLB-S7-S | paquete de 100 |
| 10072141 | Gris | Blanco | 0,65 μm | Lisina | paquete de 100 |
| 10402002 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | Suero naranja | paquete de 100 |
| 10012371 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | Caso | paquete de 100 |
| 10799201 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | Estándar | paquete de 100 |
| 10235751 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | Weman | paquete de 100 |
| 10205801 | Blanco | Verde | 0,45 μm | Triptona glucosa | 100 PCS |
| 10367401 | Blanco | Verde | 0,45 μm | m FC | 100 PCS |
| 10747622 | Blanco | Verde | 0,45 μm | Laurilsulfato | paquete de 100 |
| 10707052 | Gris | Blanco | 0,65 μm | Agar Sabouraud | paquete de 100 |
| 10662412 | Blanco | Verde | 0,65 μm | Schaufus Pottinger | paquete de 100 |
| 10357641 | Blanco | Verde | 0,45 μm | Cetrimida | paquete de 100 |
| 10490462 | Blanco | Verde | 0,45 μm | Chapman | paquete de 100 |
| 10317741 | Blanco | Verde | 1,2 μm | Schaufus Pottinger | paquete de 100 |
| 10377211 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | Zumo de tomate | paquete de 100 |
| 10215611 | Blanco | Verde | 0,45 μm | ECD | paquete de 100 |
| 11760666 | Gris | Blanco | 0,65 μm | Schaufus Pottinger | paquete de 100 |
| 10515331 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | R2A | paquete de 100 |
| 10172222 | Gris | Blanco | 0,8 μm | Schaufus Pottinger | paquete de 100 |
| 10012351 | Gris | Blanco | 0,8 μm | Extracto de malta | paquete de 100 |
| 15942500 | Blanco | Negro | 0,45 μm | Extracto de malta | paquete de 100 |
| 11740676 | Verde | Verde oscuro | 0,45 μm | Wallerstein | paquete de 100 |
| 10235851 | Gris | Blanco | 0,45 μm | Chromocult | paquete de 100 |
| 11710686 | Gris | Blanco | 0,45 μm | MacConkey | paquete de 100 |
| 10295891 | Gris | Blanco | 0,45 μm | MacConkey | paquete de 100 |
Código de producto. 11780656
Marca: Sartorius 1407647N
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Los juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius se utilizan en los métodos de filtro de membrana. El método de filtro de membrana permite analizar grandes volúmenes de muestras con un recuento microbiano bajo. Los inhibidores, tales como los aceites esenciales o los desinfectantes, pueden enjuagarse después de la filtración, antes de la incubación. Prácticos y fáciles de manejar, las almohadillas de nutrientes reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas. Los microorganismos requieren los medios de cultivo adecuados para un crecimiento óptimo. Los juegos de almohadillas de nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados. Una vez que se humedecen con 3,0 – 3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o destilada), están listos para su uso inmediatamente. El nivel de humedad es óptimo cuando es visible un anillo de exceso de agua alrededor del NPS. Todos los tipos de juegos de almohadillas de nutrientes se suministran con los filtros de membrana apropiados, que también se envasan de forma individual y estéril. Los filtros de membrana diseñados para cumplir los requisitos especiales de detección microbiana están disponibles con un diámetro de 47 o 50 mm. La caja del NPS estándar contiene 100 almohadillas de nutrientes estériles, cada una de las cuales se inserta individualmente en una placa de Petri y se esteriliza. Diez de cada una de estas placas de Petri están selladas en una bolsa de aluminio. Este embalaje especial en bolsas protege los componentes sensibles de la fórmula de la almohadilla de nutrientes durante el transporte y el almacenamiento de las fluctuaciones de humedad y temperatura. Como resultado, garantiza la alta calidad de los NPS durante toda su vida útil hasta 24 meses. Más de 30 tipos diferentes de juegos de almohadillas de nutrientes están disponibles para cumplir con los diversos objetivos del análisis microbiológico. Más allá de la directiva europea sobre agua potable, cumplen con otras normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para el agua y los alimentos, regulaciones para el agua mineral, directrices para la industria cervecera, tales como MEBAC o EBC, y recomendaciones de la industria alimentaria, tales como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
- almacenamiento sin problemas hasta 24 meses
- económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- de acuerdo con las normas y referencias internacionales
- manipulación sencilla
- guía de validación disponible
- calidad uniforme
- muy versátil
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas DIN e ISO |
| Color | Verde |
| Formulario | Deshidratado |
| Origen de fabricación | Germany |
| Tipo de medios | TGE |
| Tipo de producto | TGE |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de prueba | Microbial Detection |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de colonias totales |
| Color de rejilla | Verde oscuro |
| Tipo de empaquetado | Envasado individual |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,85 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,7 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |