Learn More
Sartorius Juegos de almohadillas de nutrientes (NPS) con diámetro de 47 mm
Código de producto. 10357641 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris
Verde
Color de rejilla:
Blanco
Negro
Verde
Verde oscuro
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
Tipo de medios:
Agar Sabouraud
Azida
Caso
Cetrimida
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Estándar
Extracto de levadura
Extracto de malta
Laurilsulfato
Lisina
MacConkey
R2A
Schaufus Pottinger
Suero naranja
Sulfito de bismuto
TGE
TTC estándar
Tergitol TTC
Triptona glucosa
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
Zumo de tomate
m FC
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Color Color de rejilla Tamaño de poro Tipo de medios unitSize
10357641 Blanco Verde 0,45 μm Cetrimida paquete de 100
11760676 Verde Verde 0,45 μm Extracto de levadura paquete de 100
10337591 Verde Verde oscuro 0,45 μm Azida paquete de 100
10737622 Blanco Verde 0,45 μm Endo 100 PCS
10357591 Verde Verde oscuro 0,45 μm TTC estándar paquete de 100
10265461 Blanco Verde 0,45 μm Tergitol TTC paquete de 100
10052141 Verde Verde oscuro 0,45 μm Sulfito de bismuto paquete de 100
10104181 Gris Blanco 0,65 μm Sulfito de bismuto paquete de 100
10357301 Blanco Verde 0,45 μm VLB-S7-S paquete de 100
10072141 Gris Blanco 0,65 μm Lisina paquete de 100
10402002 Verde Verde oscuro 0,45 μm Suero naranja paquete de 100
10012371 Verde Verde oscuro 0,45 μm Caso paquete de 100
10799201 Verde Verde oscuro 0,45 μm Estándar paquete de 100
10235751 Verde Verde oscuro 0,45 μm Weman paquete de 100
10205801 Blanco Verde 0,45 μm Triptona glucosa 100 PCS
10367401 Blanco Verde 0,45 μm m FC 100 PCS
10747622 Blanco Verde 0,45 μm Laurilsulfato paquete de 100
10707052 Gris Blanco 0,65 μm Agar Sabouraud paquete de 100
10662412 Blanco Verde 0,65 μm Schaufus Pottinger paquete de 100
10490462 Blanco Verde 0,45 μm Chapman paquete de 100
10317741 Blanco Verde 1,2 μm Schaufus Pottinger paquete de 100
11780656 Verde Verde oscuro 0,45 μm TGE paquete de 100
10377211 Verde Verde oscuro 0,45 μm Zumo de tomate paquete de 100
10215611 Blanco Verde 0,45 μm ECD paquete de 100
11760666 Gris Blanco 0,65 μm Schaufus Pottinger paquete de 100
10515331 Verde Verde oscuro 0,45 μm R2A paquete de 100
10172222 Gris Blanco 0,8 μm Schaufus Pottinger paquete de 100
10012351 Gris Blanco 0,8 μm Extracto de malta paquete de 100
15942500 Blanco Negro 0,45 μm Extracto de malta paquete de 100
11740676 Verde Verde oscuro 0,45 μm Wallerstein paquete de 100
10235851 Gris Blanco 0,45 μm Chromocult paquete de 100
11710686 Gris Blanco 0,45 μm MacConkey paquete de 100
10295891 Gris Blanco 0,45 μm MacConkey paquete de 100
33 options
Código de producto. 10357641
Marca: Sartorius 1407547N
Medios de cultivo estériles y deshidratados que se insertan individualmente en una placa de Petri y se esterilizan
Los juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius se utilizan en los métodos de filtro de membrana. El método de filtro de membrana permite analizar grandes volúmenes de muestras con un recuento microbiano bajo. Los inhibidores, tales como los aceites esenciales o los desinfectantes, pueden enjuagarse después de la filtración, antes de la incubación. Prácticos y fáciles de manejar, las almohadillas de nutrientes reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas. Los microorganismos requieren los medios de cultivo adecuados para un crecimiento óptimo. Los juegos de almohadillas de nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados. Una vez que se humedecen con 3,0 – 3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o destilada), están listos para su uso inmediatamente. El nivel de humedad es óptimo cuando es visible un anillo de exceso de agua alrededor del NPS. Todos los tipos de juegos de almohadillas de nutrientes se suministran con los filtros de membrana apropiados, que también se envasan de forma individual y estéril. Los filtros de membrana diseñados para cumplir los requisitos especiales de detección microbiana están disponibles con un diámetro de 47 o 50 mm. La caja del NPS estándar contiene 100 almohadillas de nutrientes estériles, cada una de las cuales se inserta individualmente en una placa de Petri y se esteriliza. Diez de cada una de estas placas de Petri están selladas en una bolsa de aluminio. Este embalaje especial en bolsas protege los componentes sensibles de la fórmula de la almohadilla de nutrientes durante el transporte y el almacenamiento de las fluctuaciones de humedad y temperatura. Como resultado, garantiza la alta calidad de los NPS durante toda su vida útil hasta 24 meses. Más de 30 tipos diferentes de juegos de almohadillas de nutrientes están disponibles para cumplir con los diversos objetivos del análisis microbiológico. Más allá de la directiva europea sobre agua potable, cumplen con otras normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para el agua y los alimentos, regulaciones para el agua mineral, directrices para la industria cervecera, tales como MEBAC o EBC, y recomendaciones de la industria alimentaria, tales como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
  • almacenamiento sin problemas hasta 24 meses
  • económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • de acuerdo con las normas y referencias internacionales
  • manipulación sencilla
  • guía de validación disponible
  • calidad uniforme
  • muy versátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas DIN e ISO
Color Blanco
Formulario Deshidratado
Origen de fabricación Germany
Tipo de medios Cetrimida
Tipo de producto Cetrimida
Esterilidad Estéril
Tipo de prueba Microbial Detection
Para utilizar con (aplicación) Pseudomonas, Ps. Aeruginosa
Color de rejilla Verde
Tipo de empaquetado Envasado individual
Tamaño de poro 0,45 μm
Diámetro exterior (imperial) 1,85 in
Diámetro exterior (métrico) 4,7 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • X100 NUTRIENT PAD SETS,TYPE CETRIMIDE 37
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose