Learn More
Sartorius Microsart™ Mini Vacuum Pumps
Código de producto. 15952540 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
6 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
15952540 6 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 15952540
Marca: Sartorius 1669416006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Microsart Mini vacuum pumps provide up-to-date technology for daily use in the microbiology laboratory environment
Ideal para filtraciones microbiológicas
  • Bombas de membrana de neopreno
  • Disminución de los subletales, mayores tasas de recuperación y tiempos de incubación más cortos
  • Nivel de ruido bajo
  • Sin necesidad de aceite ni mantenimiento
  • Vacío controlado y fácilmente ajustable
  • Posibilidad de filtración a presión con Microsart mini vac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 100 mbar
Peso con embalaje (imperial) 4.18 lb.
Peso con embalaje (métrico) 1.9 kg
Amperaje 0,63 A
Requisitos eléctricos 115 V 60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6.5 x 3.5 x 5.6 in. (164 x 90 x 141 mm)
Nivel de ruido 53.5 dB (A)
Vataje 65 w
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Caudal 6 l/min
Frecuencia 60 Hz
Altura total (imperial) 5.6 in.
Altura global (métrico) 14.2 cm
Longitud global (imperial) 6.5 in.
Longitud global (métrico) 16.4 cm
Anchura total (imperial) 3.5 in.
Anchura global (métrico) 90 mm
Tipo de bomba Vacuum Pump
Presión máxima 2,5 bar
Tensión 115 V