Learn More
Sartorius Bombas de vacío Microsart™ Maxi
Código de producto. 15962540 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
22/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
15962540 22/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 15962540
Marca: Sartorius 1669416022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las bombas de vacío Microsart Maxi proporcionan tecnología de vanguardia para su uso diario en entornos de laboratorio de microbiología
Ideal para filtraciones microbiológicas
  • Bombas de membrana de neopreno
  • Disminución de los subletales, mayores tasas de recuperación y tiempos de incubación más cortos
  • Nivel de ruido bajo
  • Sin necesidad de aceite ni mantenimiento
  • Vacío controlado y fácilmente ajustable
  • Posibilidad de filtración a presión con Microsart mini vac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 100 mbar
Peso con embalaje (imperial) 15,65 lb
Peso con embalaje (métrico) 7,1 kg
Amperaje 0,9 A
Requisitos eléctricos 115 V/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 204 x 261 x 110 mm
Nivel de ruido De 57,5 a 59 dB (A)
Vataje 130 W
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Caudal 22/ l/min
Frecuencia 60 Hz
Altura total (imperial) 4,3 in
Altura global (métrico) 10,92 cm
Longitud global (imperial) 8 in
Longitud global (métrico) 20,32 cm
Anchura total (imperial) 10,3 in
Anchura global (métrico) 261 mm
Tipo de bomba Vacuum Pump
Presión máxima 1bar
Tensión 115 V