Descripción
Embudos de polipropileno estériles listos para usar con tapón de encaje a presión
Los embudos Microsart son embudos de plástico estériles. Permiten un rápido rendimiento de las filtraciones necesarias en las pruebas rutinarias de agua, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y cosméticos. Se coloca un filtro de membrana con rejilla Sartorius en un soporte de filtro de acero inoxidable. Un embudo de Microsart es simple y prácticamente instalado. La muestra se filtra. El embudo está fabricado con polipropileno y es lo bastante elástico para un sellado óptimo con un cierre de tipo bayoneta. Cuentan con graduaciones marcadas para volúmenes de suficiente exactitud El diámetro interior de gran tamaño garantiza un alto caudal. La forma cónica permite una limpieza exhaustiva del sistema tras la filtración.
Envase estéril Seguro y fiable
- Esterilización en el punto de uso no se requiere
base y embudo completamente desechables - procedimiento sin preparación y esterilización reduce el riesgo de contaminación secundaria
Diseño y materiales optimizados - no queda líquido después de la filtración, Elimina la necesidad de enjuagarse - Cierre Click-Fit
de fácil manejo
- rápido en el análisis rutinario, elimina el riesgo de fugas
resultados fiables – Utilice un embudo nuevo y estéril para cada prueba para evitar la contaminación cruzada
Ahorro de tiempo – sólo tiene que cambiar el embudo, En lugar de pasar el tiempo desinfectándolo
más simple manipulación – de no más la retención de embudos calientes
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Embudo Microsart 250 |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Ready-to-Use Pressure Filter |
| Material | Polypropylene |
| Volumen de muestra | 250 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 13,2 cm2 |
| Material del embudo | Polipropileno |
| Cantidad | Unidad |
| Tipo | Microsart Funnel |
| Mostrar más |