Learn More
Sartorius Membranas de gelatina para el control medioambiental del aire
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Envasadas individualmente:
No: 5 filtros/bolsa
Sí, en 3 bolsas de PE cada uno
Sí, en 3 bolsas de PE cada uno, etiqueta en la bolsa más interna
Sí: en 1 bolsa de PE cada uno
N.º por caja:
10 x 5 paq.
Paquete 20 X 5
Paquete de 10
Tamaño de la unidad:
10 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Completamente soluble en agua para mantener los microorganismos
- La viabilidad de los microorganismos recolectados se conserva para un y relevante tiempo de muestreo significativo
- Los microbios en una muestra pueden cultivarse en/sobre diferentes nutrientes medios de comunicación
- Se pueden medir los recuentos bajos y altos de bacterias
- La muestra no se ve afectada por los inhibidores
- La solubilidad del filtro de gelatina es un requisito previo para el virus muestreo
- Disponibles como discos filtrantes, adecuados para el portafiltros 17655 (diámetro de 80 mm) suministrado con MD8 Airscan, así como en diámetros más pequeños.
- Las opciones de filtro desechables son unidades envasadas individualmente, preesterilizadas y listas para conectar, cada una de las cuales consta de un filtro de membrana de gelatina y un soporte
- Esporas de Bac. subtilis niger 99,9995 % a velocidad de entrada de 0,25 m/s.
- Coli-fagos: Fago T1, 99,9 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 50 % de humedad rel. del aire
- Fago T3, 99,94 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 80 % rel. del aire
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Membrane Filter |
| Formato | Disc |
| Material | Gelatina |
| Tamaño de poro | 3,0 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Envasadas individualmente | Sí, en 3 bolsas de PE cada uno, etiqueta en la bolsa más interna |
| N.º por caja | Paquete de 10 |
| Cantidad | 10/paq.; × envasadas individualmente |
| Grosor (métrico) | 250 μm |
| Mostrar más |