Learn More
Beschreibung
- Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
- Nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menús (selección de 5 idiomas) y navegación sencilla mediante las teclas del cursor
- Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
- Máxima sencillez de funcionamiento
- Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
- Panel de control claramente definido
- La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
- Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
- Interfaz de usuario basada en el idioma
- Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de conexión | RS-232C, 25-pin |
| Capacidad | 820 g |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Calibración interna |
| Linealidad | 30 mg |
| Modelo | ENTRIS822i-1S |
| Repetibilidad | 10 mg |
| Tiempo de estabilización | 1.5 sec. |
| Tipo | Toploading Balance |
| Anchura de la cubeta (métrico) | Not Applicable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?