Descripción
- Pantalla de alto contraste con retroiluminación blanca y dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en iluminación ambiental
- Nuevo concepto de funcionamiento: fácil configuración de los distintos ajustes mediante mensajes de texto cortos y menús (5 idiomas); navegación sencilla con teclas del cursor
- Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para conectar la balanza a un puerto USB
- Funcionamiento completamente sencillo
- Todas las teclas tienen clic positivo
- Panel de control claramente definido
- La célula de pesaje monolítica proporciona alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta sumamente rápidos
- Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de la pantalla
- Interfaz de usuario según idioma seleccionado
- Cambio de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje porcentual, cambio de unidades, pesaje de animales, total neto, cálculo, determinación de densidad y recuento
Servicios de calibración Innocal
Disponible en artículos que contienen i-1SUS con número de fabricante: 14-559-023, -024,- 025, -026, -027, -028, -029, -030.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | RS232C, 25 pines |
| Capacidad | 4,2 kg |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Calibración interna |
| Linealidad | 30 mg |
| Modelo | ENTRIS4202i-1S |
| Repetibilidad | 10 mg |
| Tiempo de estabilización | 1,5 s |
| Tipo | Balanza de carga |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 303 x 230 x 91 mm (12,9 x 9,0 x 3,6 in) |
| Mostrar más |