Learn More
Sartorius Balanzas de carga superior Entris™
Código de producto. 15203913 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
820 g
820 g
2,2 kg
2200 g
3,2 kg
3200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
5200 g
6200 g
8,2 kg
8200 g
Legibilidad:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Incluye:
Calibración interna
Calibración externa
Calibración interna
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15203913
Marca: Sartorius ENTRIS8201I1S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuando necesita realizar una gran carga de trabajo de aplicaciones repetitivas de manera rápida
  • Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
  • Nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menús (selección de 5 idiomas) y navegación sencilla mediante las teclas del cursor
  • Solo calibración interna
  • Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
  • Máxima sencillez de funcionamiento
  • Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
  • Panel de control claramente definido
  • La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
  • Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
  • Interfaz de usuario basada en el idioma
  • Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232C, 25 clavijas
Capacidad 8200 g
Legibilidad 100 mg
Incluye Calibración interna
Linealidad 300 mg
Modelo ENTRIS8201i-1S
Repetibilidad 100 mg
Tiempo de estabilización 1.5 s
Tipo Balanza de carga superior
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
Anchura de la cubeta (métrico) 180 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 180 mm
Peso (imperial) 7.7 lb.
Peso (métrico) 3.5 kg