Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™
Código de producto. 15293913 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
150 g
320 g
320 g
420 g
620 g
Modelo:
ENTRIS153-1S
ENTRIS153i-1S
ENTRIS323-1S
ENTRIS323i-1S
ENTRIS423-1S
ENTRIS423i-1S
ENTRIS623-1S
ENTRIS623i-1S
Tiempo de estabilización:
1,0 s
1,0 s
1,1 s
1,3 s
1,3 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
15293913 320 g ENTRIS323-1S 1,1 s cada uno
15263913 620 g ENTRIS623-1S 1,0 s cada uno
15283913 150 g ENTRIS153-1S 1,3 s cada uno
15273913 420 g ENTRIS423-1S 1,0 s cada uno
15253903 320 g ENTRIS323i-1S 1,1 s cada uno
15223903 420 g ENTRIS423i-1S 1,0 s cada uno
15233903 150 g ENTRIS153i-1S 1,3 s cada uno
15203903 620 g ENTRIS623i-1S 1,0 s cada uno
8 options
Código de producto. 15293913
Marca: Sartorius ENTRIS3231S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece resultados de pesaje eficaces y fiables en su trabajo diario. Las balanzas de precisión Sartorius Entris™ proporcionan una interfaz de usuario fácil y claramente estructurada, asignación de claves lógicas y excelente legibilidad para un funcionamiento sin errores.
Retroiluminación blanca, pantalla de alto contraste con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer bajo cualquier condición de iluminación. Nuevo concepto operativo: configuración sencilla de los ajustes individuales guiada por indicaciones breves de texto mediante menús (elección de 5 idiomas) y navegación simple con las teclas del cursor Calibración únicamente externa Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para conexión de la balanza
• Un puerto USB - total facilidad de operación. Todas las teclas tienen una acción positiva con un clic. Panel de control claramente definido. Una celda de pesaje monolítica proporciona una estabilidad térmica alta y tiempos de respuesta extremadamente rápidos. Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de pantalla Interfaz de usuario con distintos idiomas Conmutación de hasta 5 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Externo
Capacidad 320 g
Legibilidad 1 mg
Linealidad 2 mg
Modelo ENTRIS323-1S
Repetibilidad 1 mg
Tiempo de estabilización 1,1 s
Dimensiones (Pr x An x Al) 230 x 303 x 136 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 115 mm