Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de 90 mm Entris™
Código de producto. 15283893 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
Modelo:
124i-1S
224i-1S
ENTRIS124-1S
ENTRIS224-1S
ENTRIS64-1S
Calibración:
Externo
Interno
Sin calibración interna
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15283893
Marca: Sartorius ENTRIS224I1S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona resultados rápidos para grandes cargas de trabajo con aplicaciones repetitivas. Las balanzas analíticas de 90 mm Sartorius Entris™ cuentan con un nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menú y navegación sencilla mediante las teclas del cursor.
  • Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
  • Selección de 5 idiomas
  • Solo calibración interna
  • Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
  • Completa sencillez de funcionamiento
  • Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
  • Panel de control claramente definido
  • La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
  • Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
  • Interfaz de usuario basada en el idioma
  • Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Interno
Tipo de conexión Interfaz: RS232C, 25 pines
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla retroiluminada y de alto contraste
Legibilidad 0,1 mg
Formato Grams
Incluye Adaptador de corriente universal, guía de aplicación
Linealidad 0,2 mg
Tiempo de medición 1,3 s
Modelo 224i-1S
Repetibilidad 0,1 mg
Tiempo de estabilización 2,5 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Dimensiones (Pr x An x Al) 330 x 230 x 330 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 176 x 173 x 240 mm
Anchura (métrico) 303 mm
Altura (métrico) 330 mm
Fondo (métrico) 230 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Requisitos eléctricos 100/240 VAC, ±10% 50/60 Hz 200 mA
Tensión 100/240 V
Amperaje 16 A
Frecuencia 50/60 Hz