Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de 90 mm Entris™
Código de producto. 15253913 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
Modelo:
124i-1S
224i-1S
ENTRIS124-1S
ENTRIS224-1S
ENTRIS64-1S
Calibración:
Externo
Interno
Sin calibración interna
Unit Size:
1 PCS
cada uno
Product Code. Capacidad Modelo Calibración unitSize
15253913 60 g ENTRIS64-1S Externo cada uno
15243913 120 g ENTRIS124-1S Sin calibración interna cada uno
15233913 220 g ENTRIS224-1S Externo 1 PCS
15213903 120 g 124i-1S Interno cada uno
15283893 220 g 224i-1S Interno cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15253913
Brand: Sartorius ENTRIS641S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Proporciona resultados rápidos para grandes cargas de trabajo con aplicaciones repetitivas. Las balanzas analíticas de 90 mm Sartorius Entris™ cuentan con un nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menú y navegación sencilla mediante las teclas del cursor.
  • Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
  • Selección de 5 idiomas
  • Solo calibración interna
  • Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
  • Completa sencillez de funcionamiento
  • Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
  • Panel de control claramente definido
  • La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
  • Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
  • Interfaz de usuario basada en el idioma
  • Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibración Externo
Capacidad 60 g
Legibilidad 0,1 mg
Linealidad 0,2 mg
Modelo ENTRIS64-1S
Repetibilidad 0,1 mg
Tiempo de estabilización 2,5 s
Tipo Balanza analítica
Dimensiones (Pr x An x Al) 330 x 230 x 330 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 176 x 173 x 240 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm